抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
KS-1A3, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:100 using formalin-fixed, paraffin-embedded human tissue sections.1
microarray: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KRT13(3860)
特異性
免疫原
アプリケーション
Immunofluorescence (1 paper)
- Immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections)
- Indirect immunofluorescence at a working dilution of 1:100 using formalin-fixed, paraffin-embedded human tissue sections.
- Microarray
生物化学的/生理学的作用
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
C0791-BULK:
C0791-100UL:
C0791-VAR:
C0791-.2ML:
C0791-.5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)