Merck
AB769
Sigma-Aldrich
抗IV型コラーゲン抗体
Chemicon®, from goat
別名:
Anti-Anti-BSVD, Anti-Anti-BSVD1, Anti-Anti-COL4A1s, Anti-Anti-PADMAL, Anti-Anti-RATOR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, bovine, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
適合性
not suitable for Western blot
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... COL4A1(1282)
特異性
ヒトおよびウシIV型コラーゲンを認識することが、ELISAによって示されています。I、II、III、VおよびVI型コラーゲンとの交差反応性は10%未満です。他の種由来のIV型コラーゲンに対して反応性を示す可能性があります。AB769は、他の細胞外基質タンパク質(ラミニン、フィブロネクチンなど)による試験は行われていません。
免疫原
ヒトおよびウシ胎盤IV型コラーゲン
アプリケーション
この抗IV型コラーゲン抗体を用いたIV型コラーゲンの検出は、DB、ELISA、IC、IHでの使用が検証されています。
ドットおよびスロットブロッティング:1:100~1:500
ELISA:1:1000~1:4000
間接免疫組織染色(凍結切片のみ):1:10~1:40
免疫細胞染色 1:10~1:20
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
細胞構造
研究のサブカテゴリ
ECMタンパク質
物理的形状
アフィニティー精製免疫グロブリン。精製の前に、セファロース4Bで固定化されたI、II、III、VおよびVI型コラーゲンに対して抗血清を吸着させています。 アジ化ナトリウムを含まないホウ酸緩衝生理食塩水(pH 8.2)中の液体。
イムノアフィニティー精製
保管および安定性
2–8°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブコントロール:腎臓、筋肉、腱、脾臓組織
ネガティブコントロール:ニューロン/グリア
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sepharose is a trademark of Cytiva
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AB769:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Abigail L Mackey et al.
Skeletal muscle, 7(1), 24-24 (2017-11-09)
While muscle regeneration has been extensively studied in animal and cell culture models, in vivo myogenesis in adult human skeletal muscle has not been investigated in detail. Using forced lengthening contractions induced by electrical stimulation, we induced myofibre injury in
Localization of AQP5 during development of the mouse submandibular salivary gland.
Larsen, HS; Aure, MH; Peters, SB; Larsen, M; Messelt, EB; Kanli Galtung, H
Journal of Molecular Histology null
The histone methyltransferase Setd8 acts in concert with c-Myc and is required to maintain skin.
Driskell, I; Oda, H; Blanco, S; Nascimento, E; Humphreys, P; Frye, M
The Embo Journal null
Miguel Alejandro Lopez-Ramirez et al.
The Journal of experimental medicine, 214(11), 3331-3346 (2017-10-04)
KRIT1 mutations are the most common cause of cerebral cavernous malformation (CCM). Acute Krit1 gene inactivation in mouse brain microvascular endothelial cells (BMECs) changes expression of multiple genes involved in vascular development. These changes include suppression of Thbs1, which encodes
William P Daley et al.
Development (Cambridge, England), 139(2), 411-422 (2011-12-22)
The basement membrane is crucial for epithelial tissue organization and function. However, the mechanisms by which basement membrane is restricted to the basal periphery of epithelial tissues and the basement membrane-mediated signals that regulate coordinated tissue organization are not well