Merck
L9393
Sigma-Aldrich
抗ラミニン ウサギ宿主抗体
enhanced validation
0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
ラミニン抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ARR
DB
IHC (p)
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
animal, human
citations:
1672
テクニック:
dot blot: 1:1,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:30 using human and animal tissues
microarray: suitable
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
animal, human
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
0.5 mg/mL
テクニック
dot blot: 1:1,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:30 using human and animal tissues
microarray: suitable
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LAMA1(284217)
mouse ... Lama1(16772)
詳細
ラミニンは、基底膜の主要な構成要素である偏在性の非コラーゲン結合組織糖タンパク質です。ラミニンは細胞外マトリックスタンパク質です。LAMA1(ラミニンサブユニットα 1)遺伝子は、ヒト染色体18p11にマッピングされます。本抗体は、免疫特異的な精製方法により抗血清から単離されます。抗原特異的な単離により、ラミニンに特異的には結合しない免疫グロブリンなど、基本的にすべてのウサギ血清タンパク質が除去されます。
特異性
抗ラミニン抗体の特異性は、ホルマリン固定パラフィン包埋されたヒト組織切片または動物組織切片の間接免疫蛍光標識、およびドットブロット免疫アッセイにより明らかにされます。 間接免疫蛍光法により、抗体は、酵素的にマスクされていないヒト組織および動物組織の特異的な基底膜染色を示します。 ドットブロット免疫アッセイでは、ウサギ抗ラミニン抗体はラミニンと反応しますが、フィブロネクチン、ビトロネクチン、コラーゲンIV、またはコンドロイチン硫酸A、B、およびC型とは反応しません。ラミニンに対する親和性単離抗体は、ヒト、哺乳動物、鳥類、爬虫類、および両生類由来のラミニンと反応します。
免疫原
Englebreth Holm-Swarm(EHS)マウス肉腫の基底膜から単離されたラミニン
アプリケーション
ウサギ抗ラミニン抗体は、免疫組織化学的検査において、異なる種の血管壁の識別表示(マーキング)、基底膜を含む様々な疾患プロセスの分類、ヒト腫瘍の起源の特定およびそれらの分類、ならびに非侵襲性病変と侵襲性病変との識別に使用される場合があります。この抗体は、体液中のラミニンのレベルをモニタリングするため、また、in vivoで基底膜損傷を実験的に生成するために使用される場合があります。
1ドットあたり50 ngでラミニンを使用するドットブロット免疫アッセイにより、少なくとも1:1,000のワーキング希釈が決定されました。
ホルマリン固定パラフィン包埋されたヒト組織および動物組織を用いた間接免疫組織検査により、少なくとも1:25のワーキング希釈が決定されました。
抗ラミニン抗体は、免疫組織化学的染色および免疫組織化学に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
LAMA1(ラミニンサブユニットα1)は、がん、感染症、炎症性疾患、自己免疫障害のような複数の疾患に関与しています。LAMA1の変異は、網膜ジストロフィーの有無にかかわらず、小脳異異常および嚢胞を引き起こします。LAMA1は、基底膜の構築および胚の初期成長にも不可欠です。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 1%BSA, 15 mMアジ化ナトリウム含有)。
保管および安定性
連続使用する場合、2~8℃で最大1ヵ月間保存します。長期間保存する場合、溶液はワーキングアリコートの状態で凍結できます。凍結融解の繰り返し、または「自動霜取装置付き」冷凍庫での保存はお勧めしません。長期間の保存で軽微な濁りが生じた場合は、使用前に遠心分離により溶液を澄明化します。
免責事項
本製品に付随する当社のカタログまたは他の会社の文書に特に明記されていない限り、当社の製品は研究目的にのみ使用され、以下に示す他の目的で使用してはならず、また、これらに限定されません。未承認の商業使用、in vitro診断用途、ex vivoまたはin vivo治療用途、またはヒトもしくは動物へのあらゆる種類の消費または適用。
WGK
WGK 2
Jan Code
L9393-.2ML:
L9393-.5ML:
L9393-VAR:
L9393-100UL:
L9393-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Autoimmunity against laminins.
Florea F, et al.
Clinical Immunology (Orlando, Fla.), 39-52 (2016)
Mutations in LAMA1 Cause Cerebellar Dysplasia and Cysts with and without Retinal Dystrophy
Kimberly AA, et al.
American Journal of Human Genetics, 95(2), 227-234 (2014)
Yongchol Shin et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 317(2), C314-C325 (2019-06-13)
Angiogenesis is a process through which new blood vessels are formed by sprouting and elongating from existing blood vessels. Several methods have been used to replicate angiogenesis in vitro, including culturing vascular endothelial cells on Matrigel and coculturing with endothelial
Zui Zhang et al.
Nature communications, 10(1), 3561-3561 (2019-08-10)
Protein corona presents a major obstacle to bench-to-bedside translation of targeted drug delivery systems, severely affecting targeting yields and directing unfavorable biodistribution. Corona-mediated targeting provides a new impetus for specific drug delivery by precisely manipulating interaction modes of functional plasma
Solving an enigma: Arterial pole development in the zebrafish heart
Adrian CG, et al.
Developmental Biology, 290(2), 265-276 (2006)