Merck
L6402
Sigma-Aldrich
L-(+)-乳酸
BioXtra, ≥98% (titration)
別名:
(S)-2-ヒドロキシプロピオン酸, 肉乳酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,800
5 G
¥30,900
10 G
¥52,700
¥10,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,800
5 G
¥30,900
10 G
¥52,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6O3
CAS番号:
分子量:
90.08
Beilstein:
1720251
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥10,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥98% (titration)
不純物
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.1%
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI Key
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
L-(+)-乳酸は乳酸デヒドロゲナーゼや乳酸オキシダーゼの基質として用いられます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L6402-1G:
L6402-5G:
L6402-VAR:
L6402-10G:
L6402-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
乳酸 natural, ≥85%
Sigma-Aldrich
W261114
乳酸
DL-乳酸 ~90% (T)
Sigma-Aldrich
69785
DL-乳酸
乳酸 Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1215
乳酸
DL-乳酸 85 % (w/w), syrup
Sigma-Aldrich
L1250
DL-乳酸
Koen Poesen et al.
Clinical chemistry and laboratory medicine, 51(7), 1417-1427 (2013-03-16)
With the use of a traditional blood gas analyzer (BGA) (ABL800 Radiometer) for blood glucose monitoring, tight glucose control (TGC) reduced in-hospital mortality and morbidity of surgical intensive care unit (ICU) adult and pediatric patients. Such BGAs are now superseded
Silvia Selleri et al.
Oncotarget, 7(21), 30193-30210 (2016-04-14)
Human mesenchymal stromal cells (MSC) have been shown to dampen immune response and promote tissue repair, but the underlying mechanisms are still under investigation. Herein, we demonstrate that umbilical cord-derived MSC (UC-MSC) alter the phenotype and function of monocyte-derived dendritic
Melissa M Keenan et al.
PLoS genetics, 11(10), e1005599-e1005599 (2015-10-10)
In order to propagate a solid tumor, cancer cells must adapt to and survive under various tumor microenvironment (TME) stresses, such as hypoxia or lactic acidosis. To systematically identify genes that modulate cancer cell survival under stresses, we performed genome-wide
Shanjie Wang et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 22(10), 5132-5144 (2018-08-01)
Mitophagy eliminates dysfunctional mitochondria and thus plays a cardinal role in diabetic cardiomyopathy (DCM). We observed the favourable effects of melatonin on cardiomyocyte mitophagy in mice with DCM and elucidated their underlying mechanisms. Electron microscopy and flow cytometric analysis revealed
David M Garcia et al.
eLife, 5 (2016-12-03)
Robust preference for fermentative glucose metabolism has motivated domestication of the budding yeast Saccharomyces cerevisiae. This program can be circumvented by a protein-based genetic element, the [GAR+] prion, permitting simultaneous metabolism of glucose and other carbon sources. Diverse bacteria can
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf