Merck
J3580
Sigma-Aldrich
JNJ 17203212
≥98% (HPLC)
別名:
N1-(3-トリフルオロメチルピリド-2-イル)-N4-(4-トリフルオロメチルピリド-2-イル)カルバモイルピペラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H15F6N5O
CAS番号:
分子量:
419.32
UNSPSCコード:
12352200
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to off-white
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
オーガナイザー
Johnson & Johnson
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1c(nccc1)N2CCN(CC2)C(=O)Nc3ncc(cc3)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H15F6N5O/c18-16(19,20)11-3-4-13(25-10-11)26-15(29)28-8-6-27(7-9-28)14-12(17(21,22)23)2-1-5-24-14/h1-5,10H,6-9H2,(H,25,26,29)
InChI Key
JFRYYGVYCWYIDQ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
JNJ 17203212は、TRPV2、TRPV4、TRPA1などの同類のTRPチャネルを阻害しない可逆的、競合的かつ強力なTRPV1アンタゴニストです。BJPに記載されており、IC50は65 nMです。TRPV1チャネルは熱、カプサイシン、内在性カンナビノイドのアナンダミドによって活性化されます。痛みの伝達や調節に関するTRPV1アンタゴニストとして関心を集めています。
JNJ 17203212は可逆的、競合的かつ強力なTRPV1アンタゴニストです。
特徴および利点
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
J3580-25MG:
J3580-VAR:
J3580-5MG:
J3580-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We offer many products related to transient receptor potential channels for your research needs.