Merck
11277073910
Roche
DIG RNAラベリングミックス
sufficient for 20 reactions, solution
別名:
核酸標識
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105500
フォーム
solution
品質水準
使用法
sufficient for 20 reactions
包装
pkg of 40 μL
メーカー/製品名
Roche
不純物
Ribonuclease, none detected (up to 20 µl using MSII-RNA)
colorless
溶解性
water: miscible
保管温度
−20°C
詳細
ラベリング効率:約10 μgのジゴキシゲニン標識化完全長RNAが、1 μgの直鎖テンプレートDNAから転写されます。
アッセイ時間:135分
サンプル材料
直鎖プラスミドDNA:
転写されるDNAが、SP6、T7またはT3 RNAポリメラーゼのためのプロモーターをポリリンカー付近に含む、適切な転写ベクターのポリリンカーサイトに複製されます。「ランオフ」転写物の合成のため、プラスミドは制限酵素によって直鎖化されます。5′-オーバーハングを生成する制限酵素を使用してください。3′-オーバーハングは避けてください。直鎖化されたテンプレートDNAは、RNアーゼのコンタミネーションを避けるため、フェノール/クロロホルム抽出およびエタノール沈殿によって精製してください。ランアラウンド用;転写環状プラスミドDNAが使用されます。
PCR生成物:
RNAポリメラーゼプロモーター配列を含むPCR断片は、転写用テンプレートとしても使用できます。転写に先立ち、HighPureカラム精製によってPCR断片を精製することをお勧めします。
in vitro転写によって、DIG標識された任意の長さの一重鎖RNAプローブが生成されます。DIG-11-UTPは、標準的な条件下、SP6、T7およびT3 RNAポリメラーゼによって、転写物のおよそ20~25 番目の各ヌクレオチドに取り込まれます。DIG RNAラベリングミックスは、最適化された転写バッファーと共に提供されるSP6、T7およびT3 RNAポリメラーゼとの使用に特別にデザインされています。
RNAのジゴキシゲニン-11-UTP標識のための便利なヌクレオチド混合物です。
内容
以下を含む10倍溶液:
10 mM ATP、CTP、GTP(それぞれ)、6.5 mM UTP、3.5 mM DIG-11-UTP。
特異性
熱失活:2 μLの 0.2 M EDTA(pH 8.0)を添加して反応を停止します。
アプリケーション
SP6、T7およびT3 RNAポリメラーゼでのin vitro転写による、RNAのジゴキシゲニン-11-UTPラベリング。DIG標識化RNAは、以下のような様々なハイブリダイゼーションテクニックで使用されます:
  • ノーザンブロット
  • サザンブロット
  • ドットブロット
  • プラークまたはコロニーリフト
  • RNアーゼプロテクション実験
  • クロモソーム、細胞、および組織切片in situ
特徴および利点
DIG RNAラベリングミックスは、最適化された転写バッファーと共にRocheから提供されるSP6、T7およびT3 RNAポリメラーゼとの使用に特別にデザインされています。
品質
DIG RNAラベリングキットおよびDIG核酸検出キットにおいて機能テスト済みです。
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断には使用できません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jiabin Chen et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 20(3), 650-660 (2009-07-03)
Experience-dependent plasticity of the adult visual cortex underlies perceptual learning and recovery of function following central nervous system lesions. To reveal the signal transduction cascades involved in adult cortical plasticity, we utilized a model of remapping of cortical topography following
Marco Nousch et al.
Journal of cell science, 126(Pt 18), 4274-4285 (2013-07-12)
Post-transcriptional regulatory mechanisms are widely used to control gene expression programs of tissue development and physiology. Controlled 3' poly(A) tail-length changes of mRNAs provide a mechanistic basis of such regulation, affecting mRNA stability and translational competence. Deadenylases are a conserved
Nathalie Bessodes et al.
PLoS genetics, 8(12), e1003121-e1003121 (2012-12-29)
During echinoderm development, expression of nodal on the right side plays a crucial role in positioning of the rudiment on the left side, but the mechanisms that restrict nodal expression to the right side are not known. Here we show
Ya Zhang et al.
Open biology, 10(9), 200172-200172 (2020-09-09)
Somatostatin (SS) and allatostatin-C (ASTC) are structurally and evolutionarily related neuropeptides that act as inhibitory regulators of physiological processes in mammals and insects, respectively. Here, we report the first molecular and functional characterization of SS/ASTC-type signalling in a deuterostome invertebrate-the
Cheryl C Hsia et al.
Evolution & development, 12(2), 131-143 (2010-05-04)
We tested whether Artemia abd-A could repress limbs in Drosophila embryos, and found that although abd-A transcripts were produced, ABD-A protein was not. Similarly, developing Artemia epidermal cells showed expression of abd-A transcripts without accumulation of ABD-A protein. This finding
資料
DNAおよびRNA DIGプローブ用のジゴキシゲニン(DIG)による標識方法とキット、ランダムプライミングによるDNA標識、ニックトランスレーションによる標識、5'および3'オリゴヌクレオチド末端標識。
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
プロトコル
DIG RNA標識ミックスは、SP6、T7、またはT3 RNAポリメラーゼとともに使用する製品です。本キットには、RNAをジゴキシゲニン-11-UTPで標識するために最適化された転写バッファーとヌクレオチド混合物が付属しています。
Determine the labeling efficiency in terms of μg (expected yield of a standard labeling reaction is 20 μg of DIG labeled RNA per μg linearized template DNA after the DIG RNA labeling reaction).