スキップする
DIGUTP-RO
Roche
ジゴキシゲニン-11-UTP
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41105500
Assay:
≥85% (HPLC)
Form:
solution
Storage temp.:
−20°C
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥85% (HPLC)
form
solution
mol wt
(Mr = 1106.7 (DIG-11-UTP-Li4))
packaging
pkg of 25 μL (11209256910 [10 mM]), pkg of 57 μL (03359247910 [3.5 mM])
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
−20°C
General description
ジゴキシゲニン(DIG)-11-ウリジン三リン酸(UTP)は、3.5 mM(200 nmol)または10 mM(250 nmol)濃度のテトラリチウム塩溶液として提供されます。SP6、T3、T7 RNAポリメラーゼの基質として使用されます。[1][2]RNAをDIG標識するためのin vitro転写反応において、35:65%の割合でUTPに取って代わることができます。
Application
ジゴキシゲニン-11-UTPは、以下の用途でRNAプローブの標識に使用されています:
  • in situハイブリダイゼーション[3][4]
  • in situ逆転写酵素(RT)-ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)
  • 蛍光in situハイブリダイゼーション(FISH)
Biochem/physiol Actions
T7、SP6又はT3プロモーターを有する直線化テンプレートDNAは、それぞれATP、GTP、CTP、UTP、ジゴキシゲニン-11-UTPを用いて、対応するRNAポリメラーゼによってin vitro転写することができます。標識されたRNAは、続いて、抗ジゴキシゲニン-AP(アルカリホスファターゼ)、fabフラグメント、ジゴキシゲニン核酸検出キット、あるいは核酸用のジゴキシゲニン発光検出キットを用いて検出することができます。
Analysis Note
典型的な分析:85% DIG-11-UTP(HPLC、area%)
DIG RNA標識キットと組み合わせて機能検査を行います。
分子式:C43H61N4O22P3Li4
Other Notes
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
11363905910DIUTP-RODIUTPS-RO
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
assay
≥85% (HPLC)
assay
85% (HPLC)
assay
85% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
packaging
pkg of 25 μL (11209256910 [10 mM]), pkg of 57 μL (03359247910 [3.5 mM])
packaging
pkg of 25 μL (25 nmol; 1mM)
packaging
pkg of 125 μL (11573179910 [1 mM]]]), pkg of 25 μL (11573152910 [1 mM])
packaging
pkg of 125 μL (11558706910 [1 mM]), pkg of 5 × 125 μL (11570013910 [5x1 mM]), pkg of 25 μL (11093088910 [1 mM])
mol wt
(Mr = 1106.7 (DIG-11-UTP-Li4))
mol wt
(Molecular weight: Mr = 1074.7 (DIG-11-ddUTP-Li4))
mol wt
-
mol wt
Mr 1090.7
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
保管分類
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)