スキップする
J2000
幼若ホルモンIII
≥65%, liquid, non-sterile
別名:
ファルネセン酸メチル、10,11-エポキシ, C16-幼若ホルモン, JH-III, trans,trans-10,11-エポキシ-3,7,11-トリメチル-2,6-ドデカジエン酸メチルエステル, タバコスズメガホルモン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥63,500
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥134,000
¥113,900
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C16H26O3
CAS番号:
分子量:
266.38
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
246-072-9
Beilstein/REAXYS Number:
1316317
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
liquid
Assay:
≥65% (HPLC)
¥63,500
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥65% (HPLC)
form
liquid
concentration
≥65%
technique(s)
activity assay: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC[C@H]1OC1(C)C
InChI
1S/C16H26O3/c1-12(9-10-14-16(3,4)19-14)7-6-8-13(2)11-15(17)18-5/h7,11,14H,6,8-10H2,1-5H3/b12-7+,13-11+
InChI key
QVJMXSGZTCGLHZ-ZPLWXOMKSA-N
General description
研究分野:細胞シグナリング
幼若ホルモンIII(JH III)は、昆虫で最も多く見られる幼若ホルモン(JH)です。[1]
Application
幼若ホルモンIIIの用途:
  • 輪形動物Brachionus plicatilis Muller(シオミズツボワムシ)の両性(性的)生殖雌虫の産生に対する幼若ホルモンの影響の研究[2]
  • 成体ミツバチのヘッドGB19811(推定テイクアウト/幼若ホルモン結合タンパク質)mRNAレベルに対する幼若ホルモンの影響の研究[3]
  • マルハナバチBombus terrestris(セイヨウオオマルハナバチ)における性腺刺激および生理学的機能に対する幼若ホルモンの影響の研究[4]
Biochem/physiol Actions
JHBP(JH-結合タンパク質)は、JH(幼若ホルモン)をJHエステラーゼやエポキシドハイドロラーゼが介在する分解から保護します。また、ターゲット組織へのJHの送達を促進します。[5]幼若ホルモン(JH)は、非環式セスキテルペノイドのグループで、一部の昆虫系統では、これらの化合物のファルネソール骨格が化学的修飾を受けて、一連の類似ホルモンが生成します。JHは、昆虫の発達と生殖にあらゆる側面で欠かせません。社会性昆虫の変態とカースト決定で主要な役割を果たします。行動、表現型多型、幼虫と成虫の休眠、および卵巣発育を調節します。[1]幼若ホルモンIII(JH III)のセスキテルペノイド骨格は、ゴキブリにおいて古典的メバロン酸(MVA)経路で生合成されます。[6]
幼虫形質の維持を含めた、昆虫の幼虫変態を調節します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
M6682A0423T9265
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
human pituitary glands
assay
≥65% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
powder
form
lyophilized powder
concentration
≥65%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
J2000-10MG: + J2000-50MG-PW: + J2000-PH: + J2000PROC: + J2000-BULK-N: + J2000-10MG-PW: + J2000-PPG: + J2000-BULK: + J2000-VAR: + J2000-50MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)