グレード
technical grade
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous solution
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
IgG抗体サブタイプは、免疫系で最も多くみられる血清免疫グロブリンです。B細胞から分泌され、血液および細胞外液に含まれており、細菌、真菌、ウイルスによる感染から保護します。胎盤を通じて胎児に移行する母体のIgGは、新生児の感染症に対する免疫防御に不可欠です。[1]
ヒトIgGは分画により正常ヒト血清から精製されます。
ヒトIgGは分画により正常ヒト血清から精製されます。
ヒトIgG抗体は、多くの機能の中で特に、補体結合、胎盤輸送および食作用など、主に液性免疫応答の促進を担っています。[2] ヒト血清由来IgGは、高純度が必須ではない試薬グレードの免疫グロブリンとして、経済的な代替品として使用できます。また免疫電気泳動にも使用できます。本製品はヒトにおいて反応します。
アプリケーション
精製されたヒトIgGは、ELISA、ドット免疫結合、ウエスタンイムノブロット、免疫拡散法および免疫電気泳動など、さまざまなイムノアッセイにおいて、参照抗原、標準品、遮断剤またはコーティングタンパク質として使用できる可能性があります。その他の用途としては、免疫原および固相免疫吸着剤を調製する出発物質が挙げられます。テクニカルグレードのヒトIgGは、高純度が不要な用途において、試薬グレードの免疫グロブリンの経済的代替品として使用できる可能性があります。ヒト血清由来IgGは、さまざまな研究におけるELISA標準物質として使用されました。[3][4][5] フローサイトメトリーのブロッキング用に、濃度範囲200 μg/mL~1 mg/mLのヒトIgGが使用されています。[6][7][8]
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.2, 15mM アジ化ナトリウム含有)
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I8640-BULK-N:
I8640-BULK:
I8640-10MG:
I8640-VAR-N:
I8640-100MG:
I8640-50MG:
I8640-VAR:
I8640-5X100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
K M Dziegielewska et al.
The Histochemical journal, 33(8), 443-451 (2002-04-05)
Fetuin, a foetal protein of unknown function, has been shown to be expressed in both the immune and nervous systems, especially during development. Here, we show for the first time, that fetuin is abundantly present in many cells of the
Ruben Godoy-Silva et al.
Biotechnology and bioengineering, 102(4), 1119-1130 (2008-10-30)
The effect of hydrodynamic forces on animal cell cultures, while extensively studied, still lacks significant, fundamental understanding. A previous manuscript reported on the acute exposure of CHO cells to hydrodynamic forces in a second generation convergent-divergent microfluidic device (Mollet et
Simone F A Wouters et al.
Bioconjugate chemistry, 31(3), 656-662 (2020-01-08)
Bioluminescent antibodies represent attractive detection agents in both bioanalytical assays and imaging. Currently, their preparation relies on genetic fusion of luciferases to antibodies or nonspecific chemical conjugation strategies. Here, we report a generic method to generate well-defined covalent antibody-luciferase conjugates
Gerlândia Neres Pontes et al.
FEMS immunology and medical microbiology, 47(3), 405-413 (2006-07-29)
We evaluated the ability of human maternal and cord serum antibodies to protect mice challenged with live Escherichia coli serotype O6:K2ac (E. coli O6). Mice received paired maternal or cord serum pools before a challenge with E. coli O6 to
Chuan Chiang-Ni et al.
Frontiers in microbiology, 9, 2592-2592 (2018-11-15)
Group A streptococci (GAS) with spontaneous mutations in the CovR/CovS regulatory system are more invasive and related to severe manifestations. GAS can replicate inside phagocytic cells; therefore, phagocytic cells could serve as the niche to select invasive covS mutants. Nonetheless