Merck
G4386
Sigma-Aldrich
γ-グロブリン ヒト血液由来
≥99% (electrophoresis)
別名:
γ-グロブリン, ヒト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
human blood
アッセイ
≥99% (electrophoresis)
形状
powder
テクニック
protein quantification: suitable
不純物
HIV, HCV and HBsAg, source material tested negative
≤4% NaCl
溶解性
0.9% NaCl: soluble 50 mg/mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... IGLL1(3543)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
γ-グロブリンは免疫グロブリンであり、以下の5つのクラスで生じます:IgG、IgM、IgA、IgD、およびIgE。これらは糖タンパク質であり、形質細胞により産生される抗体です。免疫グロブリンは、ジスルフィド結合で相互に結合する4個のポリペプチド鎖(2個の軽鎖と2個の重鎖)からなる不均一な分子です。N末端に抗原結合部位が存在します。血漿中のタンパク質の20%が免疫グロブリンです。
アプリケーション
γヒト血液由来の-グロブリンは細胞計測ビーズアレイにおけるブロッキングステップに用いられています。また、脳脊髄液(CSF)中のγ-グロブリン測定の標準物質としても使用されています。
マイクロタイタープレートウェル中で塩化ベンゼトニウムを使用することにより、脳脊髄液中の総タンパク質量を測定するミクロ法(微量法)を研究するためにγ-グロブリンが使用されました。これは、ニンヒドリンを用いたタンニン - タンパク質沈殿物中のタンパク質の測定に使用されました。また、ヒトを対象として、新しい非鎮静作用性ヒスタミンH1受容体アンタゴニストであるレボセチリジンの血中分布を研究するためにも使用されました。
生物化学的/生理学的作用
免疫グロブリンは、免疫系の主な調節物質であり、抗原と反応して産生されます。私たちの体を細菌、ウイルス、真菌から防御してくれています。免疫グロブリンは、補体系の活性化、食作用のための微生物のオプソニン化、毒素やウイルスの中和、および粘膜表面への微生物の付着の阻害に関与しています。免疫不全は、再発性感染性疾患をもたらす可能性があります。
調製ノート
Cohn fraction II、IIIから調製
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
G4386-BULK:
G4386-250MG:
G4386-10G:
G4386-5G:
G4386-VAR:
G4386-25G:
G4386-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Immunoglobulin E (Ige): Novel Treatment for Lowering the Concentration of Ige (2021)
F Kilár et al.
European journal of biochemistry, 147(1), 17-25 (1985-02-15)
The structure of six human myeloma proteins: IgG1(Bal), IgG2(Klu), IgG3(Bak), IgG3(Het), IgG4(Kov) and IgG4(Pol), was studied in solution using small-angle X-ray scattering and hydrodynamic methods. For IgG1(Bal) and IgG3(Het) the experimental data, including radius of gyration (Rg degree), radii of
Turbidimetric measurement of $\gamma$-globulin in cerebrospinal fluid with use of sulfosalicylic acid and Triton X-100
Ihara H, et al.
Journal of Analytical Bio-Science Vol, 32(5) (2009)
Blood
Sturkie's Avian Physiology, 167-191 (2015)
Xiu Liu et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 693989-693989 (2021-11-23)
Natural autoantibodies play a crucial role in destruction of malignant tumors due to immune surveillance function. Epidermal growth factor receptor 2 (HER2) has been found to be highly expressed in a variety of epithelial tumors including oral squamous cell carcinoma