安全性情報
56834
Sigma-Aldrich
イムノグロブリンG ヒト血清由来
≥95% (GE)
別名:
ヒトIgG
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥36,200
100 MG
¥103,000
¥36,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥36,200
100 MG
¥103,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥36,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95% (GE)
フォーム
fibers
テクニック
radioimmunoassay: suitable
不純物
≤1.0% sodium
≤15% water
溶解性
0.1 M NaCl: 10 mg/mL, clear to slightly turbid, colorless
保管温度
2-8°C
詳細
免疫グロブリンG(IgG)サブタイプは、免疫系で最も多くみられる血清免疫グロブリンです。 B細胞から分泌され、血液および細胞外液に含まれており、細菌、真菌、ウイルスによる感染から保護します。胎盤を通じて胎児に移行する母体のIgGは、新生児の感染症に対する免疫防御に不可欠です。[1]
ヒトIgGは、通常のヒト血清から精製され、1.0%のナトリウムと15%の水を含みます。
アプリケーション
アセチルコリン受容体と抗アセチルコリン受容体抗体のRIAにおける沈降形成を確実にするため[2]、ヒト血清から得られた免疫グロブリンGが固相RIAの標準として使用されます[3]。 ヨウ素化のためのチロシン残基を含む可溶性抗原の調製に使用されます。[4]
免責事項
当社のカタログまたは製品に付属する他社の説明書に特に明記されない限り、当社の製品は研究での使用のみを目的としており、他の目的(無許可の商業的利用、in vitroでの診断的使用、ex vivo又はin vivoでの治療的使用、あるいはヒト又は動物へのあらゆる消費又は適用が含まれますが、これに限定されません)に使用するものではありません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
56834-VAR:
56834-BULK:
56834-100MG:
56834-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Laura R Stingaciu et al.
Scientific reports, 6, 22148-22148 (2016-03-30)
A flexible linker region between three fragments allows antibodies to adjust their binding sites to an antigen or receptor. Using Neutron Spin Echo Spectroscopy we observed fragment motion on a timescale of 7 ns with motional amplitudes of about 1
Kang R Cho et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(22), 8586-8593 (2011-05-04)
Aberrant protein aggregation causes numerous neurological diseases including Creutzfeldt-Jakob disease (CJD), but the aggregation mechanisms remain poorly understood. Here, we report AFM results on the formation pathways of β-oligomers and nonfibrillar aggregates from wild-type full-length recombinant human prion protein (WT)
Immunoglobulin G (IgG).
P D Gorevic et al.
Methods in enzymology, 116, 3-25 (1985-01-01)
Use of solid-phase radioimmunoassay specific for human IgG or human C3b to detect Fc gamma or C3b receptors on human lymphoblastoid cell surfaces.
R Frade et al.
Methods in enzymology, 93, 155-163 (1983-01-01)
V Cabiaux et al.
Biophysical journal, 73(1), 406-417 (1997-07-01)
Aquaporins are integral membrane proteins found in diverse animal and plant tissues that mediate the permeability of plasma membranes to water molecules. Projection maps of two-dimensional crystals of aquaporin-1 (AQP1) reconstituted in lipid membranes suggested the presence of six to
プロトコル
HPLC Analysis of Immunoglobulin G (IgG) on Zenix® SEC-150 versus Zenix® SEC-300, Effect of Pore Size on Resolution