Merck
I6505
Sigma-Aldrich
ジエチルアミノエチル–Sephacel®
aqueous ethanol suspension, 40-160 μm (wet), exclusion limit ~1,000,000 Da
別名:
DEAE-Sephacel®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥43,600
1 L
¥208,000
¥43,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥43,600
1 L
¥208,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
47101511
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.56
¥43,600
Check Cart for Availability
フォーム
aqueous ethanol suspension
テクニック
activity assay: suitable
粒径
40-160 μm (wet)
ポアサイズ
~1,000,000 Da exclusion limit
pH
2—12
キャパシティ
100-140 μeq/mL, gel
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)O[C@H]2CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChI Key
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
詳細
I6505-500ML′のアップデートされた製品番号はGE17-0500-01です
アプリケーション
ジエチルアミノエチル(DEAE)Sephacel® は、タンパク質クロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィー、アニオン交換媒体に使用されます。精子運動能、受精能獲得、精子卵母細胞相互作用の研究に使用されています。DEAE Sephacelは、免疫グロブリンA(IgA)腎症患者の研究でも使用されています。ジエチルアミノエチル–Sephacel® は、次の用途で使用されています:
  • イオン交換クロマトグラフィーによる培地サンプルの精製[1]
  • 培養動物細胞からのグリコサミノグリカン(GAG)の単離[2]
  • ウシ胎仔トリコモナス単離菌からの細胞毒性画分の精製[3]
物理的形状
20%エタノ-ル懸濁液
法的情報
Sephacel is a registered trademark of Cytiva
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
129.2 °F
引火点(℃)
54 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I6505-VAR:
I6505-1L:4548173949833
I6505-BULK:
I6505-100ML:4548173949826
I6505-CH:
I6505-500ML:4548173949840
I6505-PM:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C M Rembold et al.
Biochimica et biophysica acta, 1500(3), 257-264 (2000-03-04)
Nitrovasodilators, high extracellular Mg(2+), and some other relaxing agents can cause smooth muscle relaxation without reductions in myosin regulatory light chain (MRLC) phosphorylation. Relaxations without MRLC dephosphorylation suggest that other regulatory systems, beyond MRLC phosphorylation, are present in smooth muscle.
H A Frank et al.
Photosynthesis research, 37(3), 193-203 (1993-09-01)
Triplet state electron paramagnetic resonance (EPR) experiments have been carried out at X-band on Rb. sphaeroides R-26 reaction centers that have been reconstituted with the carotenoid, spheroidene, and exchanged with 13(2)-OH-Zn-bacteriochlorophyll a and [3-vinyl]-13(2)-OH-bacteriochlorophyll a at the monomeric, 'accessory' bacteriochlorophyll
Daniel R Studelska et al.
Glycobiology, 16(1), 65-72 (2005-09-17)
Glycosaminoglycans (GAGs) are linear polysaccharides made by all animal cells. GAGs bind to hundreds of proteins, such as growth factors, cytokines, chemokines, extracellular matrix components, protease inhibitors, proteases, and lipoprotein lipase, through carbohydrate and protein interactions. These interactions control many
Pierina De Muro et al.
Scandinavian journal of urology and nephrology, 41(3), 230-236 (2007-05-01)
A 2-year follow-up study was carried out in patients with IgA nephropathy (IgAN) in order to verify the possible use of quali-quantitative analysis of urinary glycosaminoglycans (GAGs) as a prognostic index of disease and for drug treatment monitoring. Ten patients
The spectroscopic and photochemical properties of locked-15,15'-cis-spheroidene in solution and incorporated into the reaction center of <I>Rhodobacter sphaeroides</I> R-26.1.
Bautista, J.A., et al.
Photosynthesis Research, 55(1), 49-65 (1998)