形状
suspension
テクニック
affinity chromatography: suitable
マトリックス
6% cross-linked agarose
ビーズサイズ
45-165 μm
ポアサイズ
~4,000,000 Da exclusion limit
pH
3—12
キャパシティ
130-170 μeq/mL binding capacity (gel volume)(gel volume)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
100.4 - 109.4 °F
引火点(℃)
38 - 43 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
DCL6B100-500ML:4548173948706
DCL6B100-BULK:
DCL6B100-VAR:
DCL6B100-50ML:4548173948713
DCL6B100-100ML:4548173948690