Merck
G100120
Sigma-Aldrich
セファデックス®G-100
Medium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
NA.56
形状
slurry
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
Agarose
マトリックス活性基
polymer
膨張
1 g swells to 15-20 mL gel
ビーズサイズ
40-120 μm
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Sephadex®は、α-1,6グルコシド結合によって結合したグルコース単位の反復からなります。この構造によって、確実にアプタマー結合部位が増加し、結合能も上昇します。これは大規模の精製に適しており、安定していると考えられ、複数回の使用が可能です。
分画範囲(MW)
球状タンパク質:4,000~150,000
デキストラン:1,000~100,000
アプリケーション
Sephadex® G-100は、タンパク質クロマトグラフィー、アフィニティクロマトグラフィーおよびゲルろ過クロマトグラフィーに使用されるゲルろ過用担体です。
これは下記の用途で使用されています:
  • α-アミラーゼ精製のためのゲルろ過カラムでの使用
  • エイのRaja radulaの皮膚から抽出した多糖類画分の精製のためのゲルろ過カラムでの使用
  • 架橋酸化鉄(CLIO)‐プロタミン結合(B)ペプチドからのサイズ排除による過剰なプロタミンの除去
その他情報
G100120-100Gの最新の製品番号はGE17-0060-01です。
法的情報
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G100120-100G:
G100120-50G:
G100120-BULK:
G100120-10G:
G100120-500G:
G100120-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Production, purification and characterization of an a-amylase produced by <I>Saccharomycopsis fibuligera</I>
Gogoi, B.K., et al.
Journal of Applied Microbiology, 63(5), 373-379 (1987)
R H Coleman et al.
Current microbiology, 32(3), 147-150 (1996-03-01)
Pseudomonas syringae isolate BR2R produces tabtoxin, a beta-lactam-containing antibiotic, and the causative agent of wildfire disease of green bean (Phaseolus vulgaris). beta-Lactamase production has been suggested as the mechanism that protects P. syringae from tabtoxin. We sought to determine whether
Ahmed K A El-Sayed et al.
International journal of biological macromolecules, 132, 1274-1281 (2019-04-07)
AmyLa α-amylase gene from Laceyella sp. DS3 was heterologously expressed in E. coli BL21. E. coli BL21 maximally expressed AmyLa after 4 h of adding 0.02 mM IPTG at 37 °C. The recombinant AmyLa α-amylase was purified 2.19-fold through gel filtration and ion
Labeling of immune cells for in vivo imaging using magnetofluorescent nanoparticles
Pittet MJ, et al.
Nature Protocols, 1(1), 73-73 (2006)
Mohamed Ben Mansour et al.
Thrombosis research, 123(4), 671-678 (2008-07-12)
The polysaccharide fraction from the skin of the ray Raja radula was extracted, characterized and assayed for anticoagulant activity. A whole polysaccharidic fraction was extracted from the skin of the ray Raja radula by papain digestion followed by cetylpyridinium chloride