Product I4758 is 4% beaded agarose with a particle size of 45-165μm. For these products, a maximum operating pressure of 0.08 MPa and a maximum flow rate of 1.0mL/min are recommended.
サイズを選択してください
¥29,600
サイズを選択してください
About This Item
¥29,600
おすすめの製品
フォーム
saline suspension
テクニック
affinity chromatography: suitable
Matrix
cross-linked 4% beaded agarose
マトリックス活性基
epoxy
マトリックス結合
amino
マトリックススペーサー
12 atoms
キャパシティ
≥15 μmol/mL binding capacity (CuSO4)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[X]N(CC(=O)O)CC(=O)O
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I4758-5ML:4548173200163
I4758-1ML:4548173278889
I4758-BULK:
I4758-10ML:4548173278872
I4758-2.5ML:4548173200132
I4758-VAR:
I4758-2.5ML-KC:
I4758-25ML:4548173200149
I4758-50ML:4548173200156
I4758-PM:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)