フォーム
aqueous ethanol suspension
Matrix
Sepharose 6B Fast Flow
マトリックス活性基
epoxy
マトリックス結合
amino
マトリックススペーサー
7 atoms
キャパシティ
22-30 μmol/mL binding capacity (Zn2+)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[X]N(CC(=O)O)CC(=O)O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Iminodiacetic acid Sepharose™ is a chelating resin used for the purification of proteins.[1]
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
96.8 °F
引火点(℃)
36 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I4510-VAR:
I4510-25ML:4548173962948
I4510-50ML:4548173962955
I4510-BULK:
I4510-10ML:4548173962931
I4510-1ML:
I4510-5ML:
アクティブなフィルタ