Merck
4B200
Sigma-Aldrich
Sepharose 4B
45-165 μm bead diameter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
algae (marine)
品質水準
フォーム
suspension
テクニック
affinity chromatography: suitable
ビーズ直径
45-165 μm
ポアサイズ
30,000-50,000 Da fractionation range (Dextrans)
60,000-20,000,000 Da fractionation range (Globular proteins)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI Key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
セファロース4Bはアガロースビーズであり、Gal β1,4 [3,6]-アンヒドロ-L-ガラクトースのポリマーです。セファロースは大分子の分画に役立ち、荷電糖類をもちません。3,6-アンヒドロ-L-ガラクトースの存在により生分解に抵抗します。水素結合がセファロースゲルの構造を安定化させます。セファロースは、マトリックス上の種々のリガンドを架橋結合させることにより、アフィニティークロマトグラフィーに広く使用されます。
アプリケーション
セファロース4Bは以下の用途に使用されています:
  • サソリ毒を結合させてアフィニティークロマトグラフィーに用いる
  • 免疫沈降前にタンパク質抽出物を清澄化する
  • リン脂質小胞のゲル精製と脱塩
  • 免疫グロブリンG(IgG)の吸着
法的情報
Sepharose is a trademark of Cytiva
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
100.4 - 109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 - 43 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
4B200-VAR:
4B200-100ML:4548173936918
4B200-BULK:
4B200-1L:4548173936925
4B200-1L-C:
4B200-500ML:4548173936932
4B200-PM:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Construction of a liposome dialyzer for the preparation of high-value, small-volume liposome formulations
Adamala K, et al.
Nature Protocols, 10(6), 927-927 (2015)
Oral Absorption of Mesobuthus eupeus Scorpion Venom in Mice.
Hosseini Z, et al.
Iranian Journal of Toxicology, 11(2), 15-19 (2017)
Principles and Reactions of Protein Extraction, Purification, and Characterization (2004)
Paul Kaufmann et al.
PloS one, 14(8), e0220866-e0220866 (2019-08-08)
Dipeptidyl amino-peptidase 3 (DPP3) is an aminopeptidase involved in peptide degradation, including hormone peptides as angiotensin II and enkephalins. DPP3 plasma activity increases in septic patients and correlates with mortality risk. However, the exact physiological role of DPP3 remains unclear
Barna Dey et al.
Journal of virology, 81(11), 5579-5593 (2007-03-16)
The human immunodeficiency virus type 1 exterior gp120 envelope glycoprotein is highly flexible, and this flexibility may contribute to the inability of monomeric gp120 immunogens to elicit broadly neutralizing antibodies. We previously showed that an S375W modification of a critical