H9539
抗HMGB1 (HMG1) (C-末端) ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Amphoterin, Anti-High mobility group box 1, Anti-High mobility group protein 1
サイズを選択してください
¥80,700
サイズを選択してください
About This Item
¥80,700
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 25 kDa
交差性
rat, mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cell lysates.
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using 3T3 or PC12 cell lysates.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HMGB1(3146)
mouse ... Hmgb1(15289)
rat ... Hmgb1(25459)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
For extended storage, freeze in working aliquots.
Repeated freezing and thawing, or storage in “frostfree” freezers, is not recommended. If slight turbidity occurs upon prolonged storage, clarify the solution by centrifugation before use. Working dilutions should be discarded if not used within 12 hours.
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
H9539-25UL:
H9539-BULK:
H9539-200UL:
H9539-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
in vitro function and clinical outcomes in vaccinated melanoma
patients