H9664
抗HMGB1 (HMG1) (N-末端) ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗アンフォテリン抗体, 抗高移動度タンパク質1抗体, 抗高移動度ボックス1抗体
サイズを選択してください
¥85,200
サイズを選択してください
About This Item
¥85,200
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 25 kDa
交差性
human, rat, mouse
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoprecipitation (IP): 10 μg using HEK-293T cell lysates
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using paraformaldehyde-Triton fixed PC12 cultured cells.
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using 3T3 cell lysates
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HMGB1(3146)
mouse ... Hmgb1(15289)
rat ... Hmgb1(25459)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
Western Blotting (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
H9664-25UL:
H9664-VAR:
H9664-200UL:
H9664-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)