The formulation for H8889 Histopaque-1077 Hybri-Max consists of 5.7% polysucrose 400 and 9% sodium diatrizoate.
おすすめの製品
無菌性
sterile-filtered
製品種目
BioReagent
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
single cell analysis: suitable
不純物
endotoxin, tested
密度
1.077 at 25 °C (relative density)(lit.)
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H8889-VAR:
H8889-100ML:4548173373492
H8889-PROC:
H8889-500ML:4548173376080
H8889-BULK:
H8889-10ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
This troubleshooting guide addresses the most common sources of error observed when using Histopaque but is not meant to be a comprehensive list.
-
What is the formulation for H8889 Histopaque-1077 Hybri-Max?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
Is there a product in your inventory that is comparable to the Corning product 25-072-CV?
1 回答-
Upon comparison of the formulation and product description, the comparable product from MilliporeSigma is identified as product number H8889. Both products, 25-072 and H8889, have a density of 1.077 g/ml and share the same formulation components, including Diatrizoic acid at 96.219 and Polysucrose 400 at 61.363.