Merck
11191
Sigma-Aldrich
Histopaque®-1119
Histopaque®-1119
sterile-filtered, density: 1.119
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥14,300
6 X 100 ML
¥54,400
¥14,300
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥14,300
6 X 100 ML
¥54,400
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
¥14,300
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
シェルフライフ
Expiry date on the label.
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
密度
1.119
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
2-8°C
詳細
Histopaque®-1119は、滅菌済みで内毒素検査済みの、すぐに使用できる培地です。本溶液は、ポリスクロースおよびジアトリゾ酸ナトリウムからなり、密度が1.119 g/mL、pH 8.8~9.0に調整されています。
アプリケーション
Histopaque®-1119は、少量の全血または骨髄由来の生存単核細胞および顆粒球の迅速な回収を促進することから、Histopaque-1077との併用に適しています。
特徴および利点
Histopaque®-1119には、以下のような多くの長所があります:
  • 生存細胞の最適な回収
  • 血液細胞タイプの選択的分離が可能
  • 細胞変形を防止
  • 細胞生存能力を保存
  • 外部からの細胞干渉がほとんどない
  • 優れたバッチ間性能再現性
  • 滅菌ろ過済み、およびエンドトキシン試験済み
  • 遮光した場合に2~8°Cで少なくとも2年間安定
原理
この過程には、等容量のHistopaque-1077をHistopaque-1119の上に重ねることで二重勾配を形成することが必要です。抗凝固処理した全血を上側になっているHistopaque-1077培地上に注意深く重層します。遠心分離後、赤血球はポリスクロースによって凝集し、速やかに沈降します。顆粒球は下側のHistopaque-1077/1119界面に認められ、リンパ球やその他の単核細胞は上側の血漿/Histopaque-1077界面に認められます。上部界面に認められた大部分の外来性血小板は、洗浄段階で低速遠心分離により除去されます。赤血球による汚染はほとんど生じません。
法的情報
Histopaque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
11191-BULK:
11191-100ML:4548173373478
11191-VAR:
11191-PROC:
11191-6X100ML:4548173373485
11191-PH:
11191PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Darin Quach et al.
Journal of bacteriology, 191(7), 2023-2032 (2008-12-31)
Group B Streptococcus (GBS) is major cause of invasive disease in newborn infants and the leading cause of neonatal meningitis. To gain access to the central nervous system (CNS), GBS must not only subvert host defenses in the bloodstream but
Yuan Li et al.
BMC genomics, 16, 369-369 (2015-05-10)
Understanding genetic determinants of a microbial phenotype generally involves creating and comparing isogenic strains differing at the locus of interest, but the naturally existing genomic and phenotypic diversity of microbial populations has rarely been exploited. Here we report use of
Michael Molitor et al.
Cardiovascular research, 117(1), 162-177 (2020-02-23)
Heart failure (HF) ensuing myocardial infarction (MI) is characterized by the initiation of a systemic inflammatory response. We aimed to elucidate the impact of myelomonocytic cells and their activation by angiotensin II on vascular endothelial function in a mouse model
A Bansal et al.
Journal of developmental origins of health and disease, 10(2), 164-175 (2018-10-27)
Exposure to the endocrine disruptor bisphenol A (BPA) is ubiquitous and associated with health abnormalities that persist in subsequent generations. However, transgenerational effects of BPA on metabolic health are not widely studied. In a maternal C57BL/6J mice (F0) exposure model
Till Stuhlmann et al.
Nature communications, 9(1), 1974-1974 (2018-05-19)
Glucose homeostasis depends critically on insulin that is secreted by pancreatic β-cells. Serum glucose, which is directly sensed by β-cells, stimulates depolarization- and Ca2+-dependent exocytosis of insulin granules. Here we show that pancreatic islets prominently express LRRC8A and LRRC8D, subunits
資料
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
遠心分離は、沈降作用により粒子の分離を可能にします。遠心により粒子を分離する方法と、ストークスの法則を利用して沈降速度を計算する方法を説明します。
プロトコル
This troubleshooting guide addresses the most common sources of error observed when using Histopaque but is not meant to be a comprehensive list.
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.
質問
1–10/10 質問  
  1. Is there a product similar to Mono-Poly resolving media?
    1 回答
    1. The Mono-Poly resolving media has only a slight difference in formulation compared to Histopaque 11191, primarily in its density which can vary from 1.112 to 1.116 g/ml. In contrast, the specification for Histopaque 11191 is 1.119 g/ml +/- 0.001 g/ml.
      役に立ちましたか?
  2. Is the Histopaque-1119 solution compatible with blood stored in PAXgene cell-free DNA tubes for separating different cells from the blood when used in combination with Histopaque-1077 for a double gradient?
    1 回答
    1. The PAX gene Blood DNA tubes were not tested for compatibility with any of the Histopaque products. As a general rule, fresh blood provides the best results with the Histopaque products, and it is generally not recommended to use blood stored for more than 24 hours.
      役に立ちましたか?
  3. Is it possible to use Histopaque 1119 as a double gradient media with another brand of density gradient media, such as Ficoll paque plus, or does it only work with Histopaque 1077?
    1 回答
    1. Histopaque and Ficoll Paque are chemically identical solutions. For all practical purposes, both have polysucrose 400.
      役に立ちましたか?
  4. Are there any comparable products for Pancoll at densities 1.119 g/ml and 1.077 g/ml, to be used in cell isolation for gene expression studies or diagnostics.
    1 回答
    1. As Pancoll is polysucrose-based, Histopaque and Ficoll Paque have essentially the same formulations. For Histopaque and Ficoll Paque, products are available with densities of 1.073, 1.077, 1.083, 1.084, and 1.119 g/ml. Any of the Histopaque and Ficoll Paque products with densities of 1.077 g/ml and 1.119 g/ml should be suitable crossmatches for Pancoll products with densities of 1.077 g/ml and 1.119 g/ml.
      役に立ちましたか?
  5. Hi. I am trying to adapt an older protocol that calls for a certain percentage of Ficoll. What percentage does this product contain?
    1 回答
    1. This product is a mixture of Ficoll (polysucrose 400) and sodium diatrizoate at 60 grams and 167 grams per liter, respectively. The solution may not be a suitable substitute for protocols requiring Ficoll, only. Please see product F5415 to review a 20% Ficoll solution in water. This item may a better option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/f5415
      Other pure Ficoll products are available. See these potential product numbers below:
      F4375
      F2637
      F8016
      F9378
      F8636
      F1418
      GE17-0300-50
      GE17-0300-10
      GE17-0300-05
      役に立ちましたか?
  6. The Product 11191, Histopaque®-1119, froze in transit.  Is the product still suitable for use?
    1 回答
    1. Mix the bottles upon receipt several times to ensure the product is uniform.  The products are shipped ambient and gradients in situ can form if the solution freezes during transport. As long as the bottle has not broken and no precipitate is noted, the product is suitable for use after slowly thawing and mixing.
      役に立ちましたか?
  7. Can the procedure for using Product 11191, Histopaque®-1119, be used successfully with species such as rats and mice?
    1 回答
    1. The Histopaque 1119-1 procedure was developed for use with human blood.  Due to the lower number of circulating neutrophils in rat or mouse peripheral blood, the technique tends not to work as well with rats or mice.
      役に立ちましたか?
  8. Can the procedure for Product 11191, Histopaque®-1119, be performed using the various Accuspin products?
    1 回答
    1. No.  Accuspin products are intended for use with just a single density gradient - such as Histopaque® 1077.
      役に立ちましたか?
  9. When using Product 11191, Histopaque®-1119, what is the expected percent recovery for the band containing neutrophils.
    1 回答
    1. No percent recovery data has been generated.  Due to the importance of technique with the Histopaque 1119-1, percent recovery varies with the skill of the operator.
      役に立ちましたか?
  10. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. SSF
    • 2件のレビュー
    • 0件の投票
    星5/5個です。
    Gradients with histo
    Brought to room temperature before using to get good separation.
    Googleで翻訳する