Merck
CLS430290
Corning® 50 mL 遠心チューブ
50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ plug seal cap, rack packed, sterile, natural, 25/rack, 500/cs
別名:
50 ml 遠心チューブ, ポリプロピレン製遠心チューブ, 遠心用チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.82
製品CLS430290は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
cap (plugseal)
conical bottom tube
polypropylene
無菌性
sterile
特徴
RCF 15500 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no
包装
pack of 25
case of 500
メーカー/製品名
Corning 430290
パラメーター
15500 × g max. RCF
外径 × L
29.1 mm × 114.4 mm
キャップ直径
35.2 mm , approx.
キャパシティ
50 mL
clear
natural
フィッティング
cap (Plug Seal)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® disposable 50 mL centrifuge tubes are available as either clear polyethylene terephthalate (PET) tubes with a traditional plug seal cap or polypropylene tubes with either plug seal caps or the new CentriStar caps.
The CentriStar cap has a easy-on/easy-off top and offers advanced ergonomics with its wider knurls and roll-over edge design. All tubes come in a variety of packaging options.
  • Sterile, certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
  • Black printed graduations and a large white marking spot
法的情報
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)