製品CLS430304は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
PET
cap (plug seal)
conical clear PET bottom
無菌性
sterile
sterile
特徴
RCF 3600 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no (rack packed)
包装
pack of 25
case of 500
メーカー/製品名
Corning 430304
パラメーター
3600 × g max. RCF
外径 × L
29.1 mm × 114.4 mm
キャップ直径
35.2 mm , approx.
キャパシティ
50 mL
色
clear
フィッティング
cap (Plug Seal)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® disposable 50 mL centrifuge tubes are available as either clear polyethylene terephthalate (PET) tubes with a traditional plug seal cap or polypropylene tubes with either plug seal caps or the new CentriStar™ caps.
The CentriStar™ cap has a easy-on/easy-off top and offers advanced ergonomics with its wider knurls and roll-over edge design. All tubes come in a variety of packaging options.
The CentriStar™ cap has a easy-on/easy-off top and offers advanced ergonomics with its wider knurls and roll-over edge design. All tubes come in a variety of packaging options.
- Sterile, certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
- Black printed graduations and a large white marking spot
法的情報
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)