H8653
(±)-7-Hydroxy-2-(di-n-propylamino)tetralin hydrobromide
別名:
(±)-2-Dipropylamino-7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene hydrobromide, (±)-7-Hydroxy-DPAT hydrobromide, (±)-7-OH-DPAT hydrobromide
サイズを選択してください
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
溶解性
H2O: >15 mg/mL
品質水準
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br.CCCN(CCC)C1CCc2ccc(O)cc2C1
InChI
1S/C16H25NO.BrH/c1-3-9-17(10-4-2)15-7-5-13-6-8-16(18)12-14(13)11-15;/h6,8,12,15,18H,3-5,7,9-11H2,1-2H3;1H
InChI Key
ODNDMTWHRYECKX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DRD3(1814)
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H8653-25MG-PW:
H8653-25MG:
H8653-VAR:
H8653-BULK:
H8653-100MG-PW:
H8653-100MG:
アクティブなフィルタ