Merck
H4652
Sigma-Aldrich
HMG-1 Peptide
≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder, Histidine-tagged, human recombinant, expressed in E. coli
別名:
HMGB1, アンフォテリン, 高移動度群タンパク質
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.1 MG
¥59,900
¥59,900
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.1 MG
¥59,900
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.42
¥59,900
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
HMG-1 ヒト, lyophilized powder, ≥90% (SDS-PAGE), Histidine-tagged, recombinant, expressed in E. coli
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
分子量
25 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCO
InChI Key
WQCYAHKAJFZVCO-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HMGB1(3146)
詳細
215 個のアミノ酸から構成され、2 つの相同な HMG ボックス、塩基性アミノ酸に富み、カルボキシ末端に酸性尾部があります。
HMG-1(高移動度群タンパク質)は、分子量が30kDaの核タンパク質です。マクロファージ、単球、および壊死細胞から分泌されます[1]。広範に発現されています。このタンパク質は、複数の塩基性HMG(高移動度群)ボックスドメインと酸性カルボキシル末端を持ちます。[2]
アプリケーション
HMG-1(高移動度群タンパク質)(ヒト)は以下の用途で使用されてきました:
  • ELISA(酵素結合免疫吸着アッセイ)検査を用いるHMG1の定量のための検量線の作成[3][3]
  • 外因性HMG-1の存在下でのルイス細胞のアポトーシス率の研究[4]
  • インビトロ条件下でのHMG-1存在下におけるTh(Tヘルパー)-17細胞増殖の変化の研究[5]
  • GM7373細胞の遊走アッセイ[6]
生物化学的/生理学的作用
HMG-1(高移動度群タンパク質)は、非ヒストン染色体タンパク質であり、タンパク質の配列特異的DNA結合を促進します。HMG1は非配列特異的にDNAに結合します[7]。DNAの複製、転写、および修復に関与しています。さらに、がんでは上方制御されており、細胞増殖、脈管形成、およびアポトーシス調節と関連しています[8]。感染や外傷が存在すると、HMG1が分泌され、炎症を媒介します[9]。 関節リウマチ(RA)、炎症性腸疾患(IBD)、および全身性エリテマトーデス(SLE)などの自己免疫疾患の発症に関連しています。[1]
物理的形状
凍結乾燥粉末 (pH 7.8, HEPESバッファ-塩溶液, NaCl, EDTA, Triton X-100, ロイペプチン, AEBSF含有)
アナリシスノート
DNAのリタデ-ションアッセイにより試験しました。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H4652-.1MG:
H4652-BULK:
H4652-.1MG-PW:
H4652-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
X Xu et al.
Scandinavian journal of immunology, 79(6), 386-394 (2014-03-29)
Upregulated high-mobility group box 1 (HMGB1) has been found in many diseases. Nevertheless, the function of HMGB1 on modulating the proliferation of lung cancer cells (Lewis cells) and inhibiting apoptosis is poorly understood, as well as the involved intracellular signalling.
Tian-Tian Ma et al.
PloS one, 10(4), e0123586-e0123586 (2015-04-18)
High mobility group box-1 (HMGB1), a kind of pro-inflammatory mediator, is associated with inflammatory conditions and tissue damage. Our previous study demonstrated that the circulating levels of HMGB1 correlated with disease activity of antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA)-associated vasculitis (AAV). In
A Taguchi et al.
Nature, 405(6784), 354-360 (2000-06-01)
The receptor for advanced glycation end products (RAGE), a multi-ligand member of the immunoglobulin superfamily of cell surface molecules, interacts with distinct molecules implicated in homeostasis, development and inflammation, and certain diseases such as diabetes and Alzheimer's disease. Engagement of
Julia Matena et al.
International journal of molecular sciences, 16(4), 7478-7492 (2015-04-08)
To improve well-known titanium implants, pores can be used for increasing bone formation and close bone-implant interface. Selective Laser Melting (SLM) enables the production of any geometry and was used for implant production with 250-µm pore size. The used pore
H Wang et al.
Science (New York, N.Y.), 285(5425), 248-251 (1999-07-10)
Endotoxin, a constituent of Gram-negative bacteria, stimulates macrophages to release large quantities of tumor necrosis factor (TNF) and interleukin-1 (IL-1), which can precipitate tissue injury and lethal shock (endotoxemia). Antagonists of TNF and IL-1 have shown limited efficacy in clinical