product name
(R)-(+)-WIN 55,212-2 メシル酸塩, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
色
white to beige
溶解性
0.1 M HCl: 0.25 mg/mL
DMSO: 12 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.4 mg/mL
0.1 M NaOH: insoluble
H2O: insoluble
SMILES記法
CS(O)(=O)=O.Cc1c(C(=O)c2cccc3ccccc23)c4cccc5OC[C@@H](CN6CCOCC6)n1c45
InChI
1S/C27H26N2O3.CH4O3S/c1-18-25(27(30)22-9-4-7-19-6-2-3-8-21(19)22)23-10-5-11-24-26(23)29(18)20(17-32-24)16-28-12-14-31-15-13-28;1-5(2,3)4/h2-11,20H,12-17H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t20-;/m1./s1
InChI Key
FSGCSTPOPBJYSX-VEIFNGETSA-N
遺伝子情報
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W102-100MG:
W102-25MG:
W102-VAR:
W102-IP:
W102-BULK:
試験成績書(COA)