Merck
M0896
Sigma-Aldrich
MPTP Hydrochloride
≥98% (AgNO3), powder, dopaminergic neurotoxin
別名:
MPTP HCl, Pyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-4-phenyl-, hydrochloride, MPTP 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15N · HCl
CAS番号:
分子量:
209.72
Beilstein:
3707312
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
1-メチル-4-フェニル-1,2,3,6-テトラヒドロピリジン 塩酸塩, powder
形状
powder
品質水準
drug control
kontrollierte Droge in Deutschland
white to off-white
SMILES記法
Cl[H].CN1CCC(=CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H15N.ClH/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11;/h2-7H,8-10H2,1H3;1H
InChI Key
KOWJANGMTAZWDT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MPTPは、炎症、興奮毒性、ミトコンドリアアポトーシス、封入体の形成、酸化ストレスを引き起こし、線条体および黒質においてドパミン作動性神経損傷を生じさせることにより、その作用を示します。ドパミン作動性ニューロンにおいて、MPTPはミトコンドリア複合体Iを阻害し、それによりミトコンドリア機能不全を生じさせます。
アプリケーション
1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochlorideは、以下の目的のために、動物モデルにパーキンソン病(PD)を誘発するために用いられています:
  • 神経系のアペリン分布に対するドコサヘキサエン酸の作用を検討するため
  • 神経化学物質欠損と相関する行動障害を検討するため
  • 神経保護および神経炎症に対するトレッドミル運動の影響を検討するため
MPTPは、ミクログリアの自然免疫の記憶への作用を検討するために用いられています。また、パーキンソン病マウスモデルにおけるフェニルプロピオンアミド類の保護効果を検討するためにも用いられています。@’@
生物化学的/生理学的作用
1-メチル-4-フェニル-1,2,3,6-テトラヒドロピリジン(MPTP)はピペリジン誘導体であり、神経学的研究に役立つドーパミン作動性神経毒です。MPTPは、1-メチル-4-フェニルピリジン(MPP+)へと代謝され、これがin vivo のフリーラジカル産生を引き起こし、酸化ストレスにつながります。したがって、MPP+は一般にMPTPの活性代謝産物であると考えられています。MPTPは、パーキンソン症のモデルとして in vivo 研究試験で広く使用されています。レビューでは、神経変性疾患におけるプログラム細胞死に関する研究におけるMPTPのアプリケーションが説明されています。
ド-パミン作動性神経の神経毒です。
警告
ヒト・サルにおいて、不可逆的な重度のパ-キンソン症状を引き起こします。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
ターゲットの組織
Nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
M0896-100MG:
M0896-10MG:
M0896-BULK:
M0896-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Musa Mustapha et al.
Bosnian journal of basic medical sciences, 21(4), 422-433 (2020-12-29)
Among the popular animal models of Parkinson's disease (PD) commonly used in research are those that employ neurotoxins, especially 1-methyl- 4-phenyl-1, 2, 3, 6-tetrahydropyridine (MPTP). This neurotoxin exerts it neurotoxicity by causing a barrage of insults, such as oxidative stress
Yi-Kai Jiang et al.
Fitoterapia, 175, 105883-105883 (2024-03-09)
Parkinson's disease (PD) is the second most common neurodegenerative disease in the world. As one of the major degradation pathways, autophagy plays a pivotal role in maintaining the effective turnover of proteins and damaged organelles in cells. Lewy bodies composed
Yuliya V Medvedeva et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 29(4), 1105-1114 (2009-01-30)
Despite considerable evidence for contributions of both Zn(2+) and Ca(2+) in ischemic brain damage, the relative importance of each cation to very early events in injury cascades is not well known. We examined Ca(2+) and Zn(2+) dynamics in hippocampal slices
Hypoxia inducible factor-1? regulates microglial innate immune memory and the pathology of Parkinson?s disease
Dong, et al.
Journal of Neuroinflammation (2024)
Ibrahim Kaya et al.
NPJ Parkinson's disease, 9(1), 118-118 (2023-07-27)
Metabolism of MPTP (1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine) to the neurotoxin MPP+ in the brain causes permanent Parkinson's disease-like symptoms by destroying dopaminergic neurons in the pars compacta of the substantia nigra in humans and non-human primates. However, the complete molecular pathology underlying MPTP-induced