スキップする
D048
ヨウ化MPP+
≥98% (HPLC), ERα antagonist, powder
別名:
1-メチル-4-フェニルピリジニウム ヨージド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥40,400
1 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥243,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H12IN
CAS番号:
分子量:
297.13
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
¥40,400
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ヨウ化MPP+, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
SMILES string
[I-].C[n+]1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N.HI/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11;/h2-10H,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
RFDFRDXIIKROAI-UHFFFAOYSA-M
General description
1-メチル-4-フェニルピリジニウム(MPP+)は選択的 ERα アンタゴニストとして作用します。線条体のシナプソームにおけるミトコンドリアのレドックス機能を阻害することで神経毒性を引き起こします。潜在的な神経毒素であり、動物モデルでパーキンソン′病を誘発します。MPP+は、小脳顆粒ニューロンおよび神経芽細胞腫で反応性酸素種を生成することでアポトーシスを媒介します。MPP+はドーパミンの分布を調節します。MPP+は、ニューロンの一酸化窒素シンターゼ(nNOS)を活性化して過剰の一酸化窒素が生成することで、神経毒素を誘発します。
Application
ヨウ化MPP+は、次の用途に使用されています:
  • ゼブラフィッシュの胚で酸化ストレスを誘発する
  • 星状膠細胞のミトコンドリアのグルタミン酸取り込みを阻害する
  • MTT(臭化3(4,5-ジメチルジアゾール)-2-イル-2,5-ジフェニルテトラゾリウム)を使用してミクログリア(BV2)細胞の細胞生存率を検査する
Biochem/physiol Actions
ドーパミン性神経毒素MPTPの活性代謝産物
ヨウ化MPP+は、ドーパミン性神経毒MPTPの活性代謝産物です。
Preparation Note
溶液は新たに調製する必要があります。
Disclaimer
光に不安定です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
H4381SML2284M7068
ヨウ化MPP+ ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
D048
ヨウ化MPP+
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥97% (titration), powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC), white, powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (titration)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: >50 mg/mL, clear, yellow to brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble ≥20 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
color
white to beige
color
off-white to brown
color
white to light brown
color
white
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
D048-1G:4.548173990422E12 + D048-100MG:4.548173990415E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. I want to know the solvent, storage method and How long can it be stored after thawing?
    1 回答
    1. The solution stability of this product has not been determined. As indicated in the 'DESCRIPTION' section under 'Preparation Note', solutions should be freshly prepared. However, one publication tested the stability of 4.2 mM solutions of MPP+ over 28 days in the dark at 37 °C. Aliquots of the solution were taken and then stored at -80 °C for analysis by HPLC. During this period, no degradation of MPP+ was observed (Yazdani, U., et al., Rat model of Parkinson's disease: Chronic central delivery of 1-methyl-4-phenylpyridinium (MPP+). Exp. Neurol., 200, 172-183 (2006)).