表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
25 g | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥28,900 |
100 g | カートの在庫状況を確認する | ¥83,100 |
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-734-4
MDL number:
eCl@ss:
32160410
Specific activity:
~0.8 U/mg
Biological source:
Aspergillus niger
¥28,900
在庫あり出荷可能詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
biological source
Aspergillus niger
Quality Segment
form
powder
specific activity
~0.8 U/mg
color
off-white
storage temp.
2-8°C
General description
セルラーゼは、グリコシドヒドロラーゼファミリーに属し、多数のセルロース分解性微生物によって産生されます。
Application
Aspergillus niger由来のセルラーゼは、次の用途で使用されています。
- セルラーゼの絶対濃度を測定するための標準化溶液の調製
- 活性アッセイに用いるリン酸-クエン酸バッファーに
- 脱脂米ぬかのin vitro加水分解に用いる非デンプン多糖分解酵素カクテルに、また家禽飼料の栄養価を改善するために
Biochem/physiol Actions
Aspergillus niger 由来のセルラーゼは、セルロース、リケニン、オオムギのグルカン内に存在するエンド-1,4-β-D-グリコシド結合の加水分解、およびセロオリゴ糖であるセロトリオースからセロヘキソースへの加水分解を触媒します。セロビオースまたはp-ニトロフェニル-β-D-グルコシドは切断しません。この酵素は、キシロシルセリン結合を加水分解することによって、コアペプチドから無傷のグルコサミノグリカンを切断します。
Other Notes
複合糖質分析のための酵素に関するさらに詳しい情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerをご覧ください。
1Uは、pH 5.0、37°Cにおいてカルボキシメチルセルロースから1分間に1 μmolのグルコースを遊離する酵素の量に相当します。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| biological source Aspergillus niger | biological source - | biological source - | biological source fungus (Trichoderma reesei) |
| specific activity ~0.8 U/mg | specific activity ≥1000 units/g | specific activity ≥5,000 units/g solid | specific activity ≥700 units/g |
| form powder | form solid | form powder | form aqueous solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color off-white | color - | color - | color - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under セルラーゼ from Aspergillus niger
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves