Merck
X2753
Sigma-Aldrich
キシラナーゼ Thermomyces lanuginosus由来
greener alternative
powder, ≥2500 units/g, recombinant, expressed in Aspergillus oryzae
別名:
Pentopan Mono BG®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
リコンビナント
expressed in Aspergillus oryzae
形状
powder
比活性
≥2500 units/g
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
詳細
キシラナーゼはキシランのキシロオリゴ糖およびD-キシロースへの分解を促進します。キシラナーゼはヘミセルロースも分解します。キシラーゼはエタノールやキシリトールなどのバイオ燃料の製造に使用されます。キシラーゼはパンやジュースの品質を改善します。キシラナーゼはバイオ漂白プロセスに使用され、環境汚染を減らします。
キシラナーゼ遺伝子に見いだされるシグナル配列は大腸菌におけるタンパク質産生に重要であることが研究によって明らかにされています。この配列が欠損した場合は発現に有意な減少が生じました。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、よりグリーンな代替製品をお客様にお届けすることをお約束いたします。この製品は、セルロース系エタノールの研究に使用したときにエネルギー効率が高くなり、廃棄物を抑制するように改善されています。詳細については、Biofilesの記事およびEnzymes for Alternative Energy Researchを参照してください
遺伝子組み換えされたコメコウジ菌微生物の液中発酵によって産生された子嚢菌由来の精製エンド-β-(1→4)-キシラナーゼ
アプリケーション
キシラナーゼの用途:
  • ヘミセルロースの単離およびオリゴ糖の生産
  • 粘度測定アッセイ
  • トウモロコシ細菌由来コーン油の水性酵素抽出用市販酵素の比較
  • キシランの加水分解劣化
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerenzymes for complex carbohydrate analysisをご覧ください。
法的情報
Novozyme社の製品です。
Pentopan is a registered trademark of Novozymes Corp.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
X2753-VAR:
X2753-50G:
X2753-10G:
X2753-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Svini Dileepa Marasinghe et al.
Microbial cell factories, 20(1), 129-129 (2021-07-10)
Xylanase-containing enzyme cocktails are used on an industrial scale to convert xylan into value-added products, as they hydrolyse the β-1,4-glycosidic linkages between xylopyranosyl residues. In the present study, we focused on xynS1, the glycoside hydrolase (GH) 11 xylanase gene derived
XYLANASES AND THEIR INDUSTRIAL APPLICATIONS: A REVIEW
Kumar D, et al.
Biochemical and Cellular Archives, 17(1), 353-360 (2017)
Polarized-Light-Stimulated Enzymatic Hydrolysis of Xylan
Konieczna-Molenda A, et al.
Biotechnology Progress, 24(2), 385-388 (2008)
Gautam Anand et al.
International journal of molecular sciences, 22(8) (2021-05-01)
Plants lack a circulating adaptive immune system to protect themselves against pathogens. Therefore, they have evolved an innate immune system based upon complicated and efficient defense mechanisms, either constitutive or inducible. Plant defense responses are triggered by elicitors such as
Microbial xylanases and their industrial application in pulp and paper biobleaching: a review
Walia A, et al.
3 Biotech, 7(1), 11-11 (2017)