スキップする
D9515
ドリセラーゼ from Basidiomycetes sp.
greener alternative
powder, Protein ≥10 % by biuret
別名:
cellulase, laminarinase, xylanase
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥24,400
5 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥87,000
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥311,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
286-055-3
NACRES:
NA.54
MDL number:
¥24,400
在庫あり出荷可能詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
conjugate
conjugate (Glucosaminoglycan)
Quality Segment
form
powder
composition
Protein, ≥10% biuret
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品を、セルロースを原料とするエタノール製造の研究に使用したとき、エネルギー効率と廃棄物削減効果が強化されました。詳細な情報につきましてはメルクの季刊誌バイオファイル(Bio Files)の記事およびEnzymes for Alternative Energy Researchをご覧ください。
Application
シグマが提供する酵素は、p-クマロイルエステラーゼが、構造が維持された細胞壁からp-クマロイル基とフェルロイル基を遊離させる能力を試験する際の対照として使用されています。[1]トウモロコシに生育したCochliobolus carbonumの病原性を調べる研究の間、菌糸体からプロトプラストを調製する際にも使用されています。[2]
担子菌類 (Basidiomycetes) 由来のDriselaseが、異なるフェルロイル化された側鎖を有するアラビノキシランの、菌類のグリカナーゼによる消化を評価する研究に使用されています。担子菌類 (Basidiomycetes) 由来のDriselaseは、ラムノガラクツロナン加水分解酵素の精製、特性決定、および作用様式を調べる研究にも使用されています。
Biochem/physiol Actions
Driselaseは、セルラーゼ、ヘミセルラーゼ、ペクチナーゼなどを含む細胞壁分解酵素です。したがって、植物細胞壁を除去するプロトプラスト調製に非常に有効です。[3]
Other Notes
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerenzymes for complex carbohydrate analysisをご覧ください。
ラミナリナ-ゼ、キシラナ-ゼ、およびセルラ-ゼを含む、粗製粉末。
Legal Information
Driselase is a trademark of ASKA Animal Health Co. Ltd.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A7130H2125C8546
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
conjugate
conjugate (Glucosaminoglycan)
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
-
composition
Protein, ≥10% biuret
composition
-
composition
-
composition
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)