Merck
M4414
Sigma-Aldrich
ミリストイルコエンザイムA リチウム塩
≥80.0% (HPLC), powder, protein myristoylation substrate
別名:
n-テトラデカノイルコエンザイムA リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H62N7O17P3S · xLi+
CAS番号:
分子量:
977.89 (free acid basis)
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
product name
ミリストイルコエンザイムA リチウム塩, ≥80.0%
アッセイ
≥80.0%
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
ミリストイルコエンザイムAは、コエンザイムAとミリステートの化合物です。本化合物は、酵素N-ミリストイルトランスフェラーゼにより触媒される、タンパクのミリストイル化において基質として作用します。ミリストイル化は、タンパクのアミノ末端でミリストイル基がグリシン残基に移動することが関与しています。
特徴および利点
この化合物は、サイクリックヌクレオチドの研究に使用することを主眼に置いた製品です。ここをクリックしてくださいさらに多くのサイクリックヌクレオチド研究向けの製品をご覧になれます。他の研究分野用の生理活性小分子についてさらに詳しくお知りになりたいときはsigma.com/discover-bsmをクリックしてください。
基質
コエンザイムAと共有結合した長鎖脂肪酸 (C14) です。de novo 脂肪酸合成の基質です。脂肪のアシル化は、GTP活性化プロセスの要素の直接アロステリック修飾により、Gタンパク質関連カルシウム放出をブロックすることが示されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M4414-VAR:
M4414-5MG:
M4414-10MG:
M4414-PM:
M4414-BULK:
M4414-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K E Rys-Sikora et al.
The Journal of biological chemistry, 269(50), 31607-31613 (1994-12-16)
A sensitive and specific GTP-activated Ca2+ translocation process induces rapid Ca2+ movements within cells and appears to reflect G protein-induced membrane fusion or junctional communication between discrete subpopulations of Ca(2+)-pumping organelles (Ghosh, T. K., Mullaney, J. M., Tarazi, F. I.
F Dittrich et al.
European journal of biochemistry, 252(3), 477-485 (1998-04-18)
Elongation of long-chain fatty acids was investigated in yeast mutants lacking endogenous de novo fatty acid synthesis. In this background, in vitro fatty acid elongation was dependent strictly on the substrates malonyl-CoA, NADPH and a medium-chain or long-chain acyl-CoA primer
Functional significance of myristoyl moiety in N-myristoyl proteins.
L J Knoll et al.
Methods in enzymology, 250, 405-435 (1995-01-01)
Signal Transduction - Single Cell Techniques, 327-327 (2008)
Yasmin ElMaghloob et al.
eLife, 10 (2021-01-14)
The ADP-ribosylation factor-like 3 (ARL3) is a ciliopathy G-protein which regulates the ciliary trafficking of several lipid-modified proteins. ARL3 is activated by its guanine exchange factor (GEF) ARL13B via an unresolved mechanism. BART is described as an ARL3 effector which
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.