Merck
L2659
Sigma-Aldrich
ラウロイルコエンザイムA リチウム塩
≥90% (HPLC)
別名:
C12-CoA, ドデカノイル-コエンザイムA リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C33H58N7O17P3S
CAS番号:
分子量:
955.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
アッセイ
≥90% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Li+].CCCCCCCCCCCC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C33H58N7O17P3S.Li/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-24(42)61-17-16-35-23(41)14-15-36-31(45)28(44)33(2,3)19-54-60(51,52)57-59(49,50)53-18-22-27(56-58(46,47)48)26(43)32(55-22)40-21-39-25-29(34)37-20-38-30(25)40;/h20-22,26-28,32,43-44H,4-19H2,1-3H3,(H,35,41)(H,36,45)(H,49,50)(H,51,52)(H2,34,37,38)(H2,46,47,48);/q;+1/p-1/t22-,26-,27-,28+,32-;/m1./s1
InChI Key
FWNUZMNRIPYTPZ-CDSRRKEDSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ラウロイルコエンザイムAリチウム塩は、DRL1タンパク質の機能性を試験するために、コエンザイムA(CoA)-依存性アシルトランスフェラーゼアッセイに使用されています。ラウリン酸とホタルルシフェラーゼとの反応産物の分析の標準物質に適しています。
生物化学的/生理学的作用
コエンザイムAはアシル基のキャリアとして機能し、アセチル CoA、ドデカノイル‐コエンザイム A(C12-CoA)、長鎖(C-12)飽和脂肪酸-CoA は脂質代謝の中間体として利用され、脂質生合成および脂肪酸輸送に関連しています。ラウリル CoA は FAM34A タンパク質の基質でありホタルルシフェラーゼの生成物です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L2659-25MG:
L2659-5MG:
L2659-BULK:
L2659-VAR:
L2659-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Li-Guo Hong et al.
Biotechnology letters, 41(4-5), 591-604 (2019-03-22)
We aimed to characterize a novel SGNH (Ser-Gly-Asn-His) family hydrolase from the annotated genome of marine bacteria with new features. A novel esterase Ali5 from Altererythrobacter ishigakiensis has been identified and classified into SGNH family. Ali5 presented a novel GNSL
Yuichi Oba et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 69(4), 819-828 (2005-04-26)
Recently we found that firefly luciferase is a bifunctional enzyme, catalyzing not only the luminescence reaction but also long-chain fatty acyl-CoA synthesis. Further, the gene product of CG6178 (CG6178), an ortholog of firefly luciferase in Drosophila melanogaster, was found to
Faik Musayev et al.
Journal of molecular biology, 346(5), 1313-1321 (2005-02-17)
Beta-ketoacyl-acyl carrier protein synthase III (FabH) catalyzes a two step reaction that initiates the pathway of fatty acid biosynthesis in plants and bacteria. In Mycobacterium tuberculosis, FabH catalyzes extension of lauroyl, myristoyl and palmitoyl groups from which cell wall mycolic
Enzymatic and genetic characterization of firefly luciferase and Drosophila CG6178 as a fatty acyl-CoA synthetase
Oba Y, et al.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 69(4), 819-828 (2005)
Homeostasis of brassinosteroids regulated by DRL1, a putative acyltransferase in Arabidopsis
Zhu W, et al.
Molecular plant, 6(2), 546-558 (2013)