Merck
GLYCOPRO
Sigma-Aldrich
糖タンパク質検出キット
Sufficient for 10 mini-gels (10 × 10 cm) or 5 gels or membranes (16.5 × 19 cm)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥140,000
¥140,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥140,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥140,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
使用法
 kit sufficient for 10 mini-gels (10 × 10 cm)
 kit sufficient for 5 gels or membranes (16.5 × 19 cm)
carbohydrate detection limit measuring range
25-100 ng/band
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Glycoprotein Detection Kitは、過ヨウ素酸シッフ(PAS)法を改良した方法により、ポリアクリルアミドゲル上や膜上で糖タンパク質を選択的に染色します。[1]糖タンパク質の糖部分は無色のバックグラウンドにマゼンタ色のバンドとして染色されます。過ヨウ素酸シッフ試薬は、主に末端糖およびシアル酸に見られる隣接ジオ-ル基を染色し、一般的な糖タンパク質の染色に用いられます。[2]
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Thyroid
補足的ハザード
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Feng Wang-Johanning et al.
Journal of the National Cancer Institute, 104(3), 189-210 (2012-01-17)
The envelope (env) protein of the human endogenous retrovirus type K (HERV-K) family is commonly expressed on the surface of breast cancer cells. We assessed whether HERV-K env is a potential target for antibody-based immunotherapy of breast cancer. We examined
Silvia Gómez-Sebastián et al.
BMC biotechnology, 12, 59-59 (2012-09-08)
Single-domain antibodies (sdAbs), also known as nanobodies or VHHs, are characterized by high stability and solubility, thus maintaining the affinity and therapeutic value provided by conventional antibodies. Given these properties, VHHs offer a novel alternative to classical antibody approaches. To
Sukanya Narasimhan et al.
Nature communications, 8(1), 184-184 (2017-08-05)
The Lyme disease agent, Borrelia burgdorferi, colonizes the gut of the tick Ixodes scapularis, which transmits the pathogen to vertebrate hosts including humans. Here we show that B. burgdorferi colonization increases the expression of several tick gut genes including pixr
Electrophoresis: Theory, Techniques, and Biochemical and Clinical Applications.
Andrews, A.T., ed.
Biochemical and Clinical Applications, 2nd ed, 38-42 (1988)
Anthony G Tsolaki et al.
Molecular immunology, 54(3-4), 278-283 (2013-01-22)
In this study, we investigated the potential molecular and immunological differences of a recombinant fusion protein (Hybrid-1), comprising of the immunodominant antigens Ag85B and ESAT-6 from Mycobacterium tuberculosis, derived from two different expression systems, namely Mycobacterium smegmatis and Escherichia coli.
資料
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
Sigmaでは、タンパク質可視化のためのEZBlue™ 試薬とProteoSilver™ 試薬をご提供しています。プロテオミクスや従来のPAGEフォーマットに適しています。
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.