Merck
S5692
Supelco
サイプロ®オレンジ タンパク質ゲル染色剤
別名:
SYPRO® dye, protein gel stain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41105322
NACRES:
NA.32
シェルフライフ
≥6 mo. (when stored desiccated and protected from light at room temperature, 4 °C or 20 °C.)
品質水準
テクニック
protein staining: suitable
蛍光検出
λex 300,470 nm; λem 570 nm
詳細
SYPRO OrangeはSYPRO Redに似ていますが、いくぶん明るく、わずかに高いバックグラウンド蛍光を示します。 レーザー励起ゲルスキャナーを使用している方には、SYPRO Orangeにはアルゴンイオンレーザーベースの装置をお勧めします。 色素は、UVまたは広帯域照射により効率的に刺激されます。これは、ブロットやIEFゲルでタンパク質を染色するのには適しておらず、2-Dゲルでタンパク質を染色すると感度が低下します。
SYPRO Orangeは
  • 非常に高い感度を有します。 本染色では、ミニゲルバンドあたり1~2 ngのタンパク質を検出できるため、クーマシーブリリアントブルーまたは銀染色よりも感度が高くなります。
  • 迅速。 染色は1時間未満で完了します
  • シンプル。 電気泳動後、ゲルを染色し、すすぎ、写真を撮ります。固定や脱色ステップは不要です
  • 標準的な実験装置に対応しています。 染色されたタンパク質は、標準的な300 nmのUVトランスイルミネーターまたはレーザースキャナーで可視化できます。
  • 費用効果的。 SYPRO Orangeによる染色は銀染色するよりも安価で、時間もかかりません。
  • タンパク質間の変動が小さい。 本色素はタンパク質の周りのSDSコートと相互作用するため、クーマシーや銀染色と比べて異なる種類のタンパク質間でより一貫した染色が得られます。
  • タンパク質に対して選択的。 SYPRO Orangeは6.5 kDaという小さいタンパク質を検出し、核酸やリポ多糖を染色しません。 これは、グリコシル化されたタンパク質を染色します。
  • 直線的に広がる検出範囲 染色されたバンドの蛍光強度は、3桁を超えるタンパク質量に対して直線的です(クーマシーまたは銀染色よりもはるかに広い範囲)。
アプリケーション
SYPRO orange タンパク質ゲル染色は、目的のタンパク質の熱変性アッセイおよび熱シフトアッセイに使用されています。これは、示差走査蛍光測定にも使用されています。
注意
SYPRO保存溶液は、室温、4℃または20℃、乾燥、遮光条件下で保存する必要があります。適切に保存すれば、これらの保存溶液は6ヵ月~1年間安定です。緩衝液または酢酸溶液で希釈した染色試薬は、非常に清潔で洗剤を含まないガラスボトルまたはプラスチックボトルに入れ、4℃、遮光条件下で少なくとも3ヵ月間保存できます。 
法的情報
SYPRO is a registered trademark of Life Technologies
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
S5692-50UL-PW:
S5692-VAR:
S5692-BULK:
S5692-500UL-PW:
S5692-50UL:
S5692-500UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiahezi Kuai et al.
Frontiers in plant science, 8, 1715-1715 (2017-10-20)
Each year, crop yield is lost to weeds competing for resources, insect herbivory and diseases caused by pathogens. To thwart these insults and preserve yield security and a high quality of traits, conventional agriculture makes use of improved cultivars combined
Brijesh B Khadgi et al.
Nucleic acids research, 47(16), 8708-8719 (2019-08-09)
Long Interspersed Elements (LINEs), also known as non-LTR retrotransposons, encode a multifunctional protein that reverse transcribes its mRNA into DNA at the site of insertion by target primed reverse transcription. The second half of the integration reaction remains very poorly
Mohammad M Rahman et al.
Journal of bacteriology, 201(20) (2019-07-31)
The gastric pathogen Helicobacter pylori has limited ability to use carbohydrates as a carbon source, relying instead on exogenous amino acids and peptides. Uptake of certain peptides by H. pylori requires an ATP binding cassette (ABC) transporter annotated dipeptide permease
Influence of GTP on system specific chaperone - Twin arginine signal peptide interaction.
Cherak SJ and Turner RJ
Biochemical and Biophysical Research Communications, 465, 753-757 (2015)
Ruth Cohen-Khait et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(52), 14982-14987 (2016-12-14)
Protein-protein interactions occur via well-defined interfaces on the protein surface. Whereas the location of homologous interfaces is conserved, their composition varies, suggesting that multiple solutions may support high-affinity binding. In this study, we examined the plasticity of the interface of
資料
タンパク質分析の極めて多様なニーズに応えるため、私たちは幅広い種類のタンパク質可視化(染色)試薬をご用意しています。EZBlue™とProteoSilver™は、プロテオミクス専用にデザインされていますが、従来のPAGEフォーマットでも優れた性能を発揮します。
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
SDS-PAGE(ドデシル硫酸ナトリウム-ポリアクリルアミドゲル電気泳動)用のサンプルの調製および電気泳動条件の最適化の際に生じる課題と、その考えられる原因および対応策を示します。
プロトコル
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
後続のウェスタンブロッティングのためのサンプル調製(培養組織・細胞の効果的な溶解とタンパク質抽出)プロトコル