主要文書
1.09034
Supelco
Schiff′s reagent
for detection of aldehydes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352401
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
for analytical purposes
品質水準
フォーム
liquid
テクニック
photometry: suitable
pH
1.5 (20 °C in H2O)
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
詳細
For the analytical determination of aldehydes in the ppm range. For histology we recommend Schiff′s reagent item 109033
アプリケーション
  • Macrophagic myofasciitis lesions assess long-term persistence of vaccine-derived aluminium hydroxide in muscle.: This study examines the long-term persistence of vaccine-derived aluminum hydroxide in muscle, identified using special staining techniques including Schiff′s reagent, to evaluate the chronic effects on macrophagic myofasciitis lesions. (Gherardi RK et al., 2001).
アナリシスノート
Assay (SO₂): 0.15 - 0.30 %
Application test: conforms
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1