Merck
77310
Sigma-Aldrich
過ヨウ素酸
puriss. p.a., ACS reagent, for oxidimetric titration, crystallized, ≥99.0% (RT)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥14,200
100 G
¥69,300
¥14,200
出荷予定日2025年3月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥14,200
100 G
¥69,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H5IO6
CAS番号:
分子量:
227.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥14,200
出荷予定日2025年3月28日
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
for oxidimetric titration
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (RT)
フォーム
powder or crystals
品質
crystallized
強熱残分
≤0.01% (as SO4)
mp
122 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
微量陰イオン
bromide, bromate, chloride, chlorate (as Cl-): ≤100 mg/kg
iodide (I-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤30 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
InChI Key
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Periodic acid (H5IO6) is a colorless crystalline solid. It is widely employed as an oxidant and is weakly acidic in nature. It can be synthesized from iodic(V) acid.[1]
アプリケーション
Periodic acid may be used in the synthesis of diiodine heptoxide (I2O7).[2] It may be used in the Periodic acid Schiff staining procedures.[3]
その他情報
for the histochemical detection of polysaccharides
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第1類:酸化性固体
過よう素酸
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
77310-BULK:
77310-VAR:
77310-100G:4548173996004
77310-25G:4548173996011
77310-VAR-D:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 791-791 (1994)
Monica A Mainigi et al.
Biology of reproduction, 90(2), 26-26 (2013-12-20)
Assisted reproductive technologies (ART) have been associated with several adverse perinatal outcomes involving placentation and fetal growth. It is critical to examine each intervention individually in order to assess its relationship to the described adverse perinatal outcomes. One intervention ubiquitously
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 543-543 (1994)
Murad Alturkustani et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 74(3), 233-240 (2015-02-11)
The pathologic features of adult-onset leukoencephalopathy/leukodystrophy with axonal spheroids (ALAS) are variable, and this has led to different hypotheses as to whether primarily demyelination or axonopathy may underlie this disorder. Typical ALAS pathology is rarely accompanied by focal multiple sclerosis
Vered Padler-Karavani et al.
The Journal of biological chemistry, 287(27), 22593-22608 (2012-05-03)
DNA and protein arrays are commonly accepted as powerful exploratory tools in research. This has mainly been achieved by the establishment of proper guidelines for quality control, allowing cross-comparison between different array platforms. As a natural extension, glycan microarrays were