表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
UNSPSC Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Form:
liquid
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
−20°C
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
100X GDP、100mM,
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
affinity binding assay: suitable (G-protein)
solubility
water: soluble
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
活性化アッセイキットのネガティブローディングコントロールとして使用します。
研究のカテゴリ
すべて
すべて
Physical form
滅菌水
Preparation Note
-20°Cで1年間
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Roche |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form solution |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| technique(s) affinity binding assay: suitable (G-protein) | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) DNA amplification: suitable, DNA sequencing: suitable, DNA synthesis: suitable, PCR: suitable |
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2