スキップする
20-176
100X GTPγS、10mM
別名:
GTP ガンマ S
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
50 μL
出荷予測2026年6月04日
¥24,900
この商品について
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
¥24,900
出荷予測2026年6月04日詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
affinity binding assay: suitable (G-protein)
shipped in
dry ice
General description
グアノシン5′-O-(3-thio)triphosphate(TPγS)は、ゆっくりとした加水分解性および加水分解抵抗性のGTPアナログです。Gタンパク質活性化ヌクレオチドとして働きます。GTPγSは、Gタンパク質共役受容体(GPCR)の活性を刺激します。
Application
活性化アッセイキットのポジティブローディングコントロールとして使用するためのGTPガンマS
研究カテゴリー
すべて
Physical form
滅菌水
Preparation Note
-20°Cで1年間
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2