不純物
≤0.20% L-α-isomer
mp
102-104 °C (lit.)
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
ROPZSVKNEIIIDE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G6251-25G:
G6251-1KG:
G6251-BULK-PC:
G6251-500G:
2530033:
G6251-10G:
G6251-100G:
G6251-50G:
G6251-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック