由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥90% (titration)
形状
crystalline powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: vanadium
色
white to off-white
mp
850-866 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][V]([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.4O.V/q3*+1;;3*-1;
InChI Key
IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
S6508-250G:4548173211251
S6508-BULK:
S6508-50G:4548173211268
S6508-10G:4548173211244
S6508-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology