Merck
PHG0006
SAFC
グアニジン 塩酸塩
医薬品製造
別名:
アミノホルムアミジン 塩酸塩, アミノメタンアミジン 塩酸塩, グアニジウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
95.53
Beilstein:
3591990
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
synthetic
品質水準
フォーム
powder
不純物
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
mp
180-185 °C (lit.)
溶解性
H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.3 g/cm3 (lit.)
適合性
suitable for manufacturing use
その他の活性
Dnase and RNase; tested
SMILES記法
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI Key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
アプリケーション
強いカオトロピック剤で、タンパク質の変性とその後のリフォールディングに有用です。この強い変性剤は、封入体などの不溶性タンパク質や変性タンパク質を可溶化できます。タンパク質または酵素を活性型にリフォールディングする際の最初のステップとして利用されます。尿素およびジチオスレイトール(DTT)が必要となる場合があります。
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHG0006-BULK:
PHG0006-25KG:
PHG0006-BULK-PC:
PHG0006-100G-KC:
PHG0006-50KG:
PHG0006-5KG:
PHG0006-1KT:
PHG0006-VAR:
PHG0006-100G:
PHG0006-2KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fackson Mwale et al.
Tissue engineering. Part A, 20(21-22), 2942-2949 (2014-05-03)
Link N is a naturally occurring peptide that can stimulate proteoglycan synthesis in intervertebral disc (IVD) cells. IVD repair can also potentially be enhanced by mesenchymal stem cell (MSC) supplementation to maximize extracellular matrix (ECM) production. In a previous study
Allan Joaquim Lamontanara et al.
Nature communications, 5, 5470-5470 (2014-11-18)
The activity of protein kinases is regulated by multiple molecular mechanisms, and their disruption is a common driver of oncogenesis. A central and almost universal control element of protein kinase activity is the activation loop that utilizes both conformation and
Kym Lowry et al.
PLoS pathogens, 10(6), e1004191-e1004191 (2014-06-20)
Recombination in enteroviruses provides an evolutionary mechanism for acquiring extensive regions of novel sequence, is suggested to have a role in genotype diversity and is known to have been key to the emergence of novel neuropathogenic variants of poliovirus. Despite
O B Oloyede et al.
Journal of ethnopharmacology, 157, 309-319 (2014-08-31)
Blighia sapida leaves are used in the management of diabetes in Nigeria. Thus the antidiabetic activity of methanolic Blighia sapida leaf extract and its capability to halt oxidative stress and dyslipidemia in alloxan-induced diabetic rats were investigated. In vitro antioxidant
Santosh Kumar Jha et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(13), 4856-4861 (2014-03-19)
Dry molten globular (DMG) intermediates, an expanded form of the native protein with a dry core, have been observed during denaturant-induced unfolding of many proteins. These observations are counterintuitive because traditional models of chemical denaturation rely on changes in solvent-accessible