Merck
G7153
Sigma-Aldrich
グアニジン 塩酸塩
BioXtra, ≥99.5% (titration)
別名:
アミノホルムアミジン 塩酸塩, アミノメタンアミジン 塩酸塩, グアニジウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
95.53
Beilstein:
3591990
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.5% (titration)
不純物
Insoluble matter, passes filter test
強熱残分
≤0.05%
損失
≤0.05% loss on drying, HV, 20°C
pH
4.5-6.0 (6 M in H2O)
mp
180-185 °C (lit.)
溶解性
H2O: 6 M, clear, colorless
密度
1.3 g/cm3 (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.05 at 280 in H2O at 6 M
≤0.1 at 260 in H2O at 6 M
SMILES記法
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI Key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
強いカオトロピック剤で、タンパク質の変性とその後のリフォールディングに有用です。この強い変性剤は、封入体などの不溶性タンパク質や変性タンパク質を可溶化できます。タンパク質または酵素を活性型にリフォールディングする際の最初のステップとして利用されます。尿素およびジチオスレイトール(DTT)が必要となる場合があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G7153-250G:
G7153-50G:
G7153-BULK:
G7153-BULK-PC:
G7153-10G:
G7153-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Armando M De Palma et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(5), 1850-1857 (2009-02-25)
A novel compound, TTP-8307, was identified as a potent inhibitor of the replication of several rhino- and enteroviruses. TTP-8307 inhibits viral RNA synthesis in a dose-dependent manner, without affecting polyprotein synthesis and/or processing. Drug-resistant variants of coxsackievirus B3 were all
Caitriona McKeever et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(3), 700-711 (2013-01-11)
Considering the strong DNA minor groove binding observed for our previous series of diaromatic symmetric and asymmetric guanidinium and 2-aminoimidazolinium derivatives, we report now the synthesis of new aminoalkyl derivatives of diaromatic guanidines with potential as DNA minor groove binders
Fackson Mwale et al.
Tissue engineering. Part A, 20(21-22), 2942-2949 (2014-05-03)
Link N is a naturally occurring peptide that can stimulate proteoglycan synthesis in intervertebral disc (IVD) cells. IVD repair can also potentially be enhanced by mesenchymal stem cell (MSC) supplementation to maximize extracellular matrix (ECM) production. In a previous study
Allan Joaquim Lamontanara et al.
Nature communications, 5, 5470-5470 (2014-11-18)
The activity of protein kinases is regulated by multiple molecular mechanisms, and their disruption is a common driver of oncogenesis. A central and almost universal control element of protein kinase activity is the activation loop that utilizes both conformation and
Stefan J Kempf et al.
PloS one, 9(10), e110464-e110464 (2014-10-21)
Patients suffering from brain malignancies are treated with high-dose ionising radiation. However, this may lead to severe learning and memory impairment. Preventive treatments to minimise these side effects have not been possible due to the lack of knowledge of the