Merck
G9277
Sigma-Aldrich
グアニジンチオシアナート
for molecular biology, ≥99%
別名:
チオシアン酸グアニジニウム, ロダン化グアニジニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥20,400
250 G
¥36,600
500 G
¥45,500
¥20,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥20,400
250 G
¥36,600
500 G
¥45,500
About This Item
化学式:
NH2C(=NH)NH2 · HSCN
CAS番号:
分子量:
118.16
Beilstein:
3563461
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
¥20,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
グレード
for molecular biology
アッセイ
≥99%
フォーム
powder or crystals
保管条件
(Tightly closed. Dry. )
テクニック
RNA extraction: suitable
colorless to white,
mp
120-122 °C (lit.)
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless
密度
1.29 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
微量陽イオン
Ba: ≤5 ppm
Fe: ≤5 ppm
Na: ≤0.5%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
アプリケーション
agriculture
その他の活性
DNase, RNase, none detected
SMILES記法
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChI Key
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グアニジンチオシアン酸塩、あるいはチオシアン酸グアニジニウムは、分子生物学および生化学の研究に広く使用されている汎用性の高い化合物です。カオトロピック剤として作用し、細胞膜およびオルガネラ膜を分断させて細胞溶解とオルガネラ単離を促進します。特に、強力なタンパク質変性剤として作用し、タンパク質のアンフォールディングに関しては塩酸グアニジンより優れています。この特性は、粗細胞溶解物から核酸を精製するために有用であり、変性タンパク質から核酸を効果的に分離します。
核酸精製においては、グアニジンチオシアン酸塩はDNaseおよびRNaseの不活性化に有効であり、核酸の分解を防止して望ましい収量を確保します。変成作用と酵素阻害作用の二重の特性を有することから、DNAとRNAの研究に欠かせないものとなっています。核酸単離以外では、グアニジンチオシアン酸塩はRNAおよびDNA抽出の際の細胞溶解とウイルス粒子不活性化のために使用されます。膜を分断させるだけでなくDNaseおよびRNase酵素を変性させて、抽出された核酸を酵素分解から保護します。グアニジンチオシアン酸塩の汎用性は、PCR、ノーザンブロッティング、およびサザンブロッティングなどの分子生物学的手法にまで及びます。これらの手法では、極めて重要な試薬として機能し、核酸の適正な分析と増幅に貢献します。
アプリケーション
グアニジンチオシアン酸塩は以下の用途に使用されています:
  • RNA単離前の結腸直腸腺癌細胞株の溶解[1]
  • 三重ミトコンドリアDNA(mtDNA)qPCRアッセイのPCR阻害剤[2]
  • 脳脊髄液(CSF)からのDNA抽出[3]
カオトロピック剤および強力な変性剤で、細胞を可溶化します。
生物化学的/生理学的作用
グアニジンチオシアン酸塩は変性剤であり、RNA単離に日常的に使用されています。本化合物は、全血サンプルの保存用緩衝液として使用されます。[4]グアニジンチオシアン酸塩はヌクレアーゼを不活性化し、DNA研究用糞便サンプルの保存および凍結に理想的です。[5]本化合物は、RNA抽出においてフェノール−クロロホルムと併用します。[6]
特徴および利点
  • 細胞生物学および生化学に関する研究のための汎用性の高い界面活性剤
  • 高感度の分子生物学的用途におけるRNA抽出に適している
  • DNaseおよびRNaseフリー
  • 重金属汚染物質のレベルが低いことが試験により確認済みで、さまざまな用途への適合性が保証されている
その他情報
メルクの生化学製品に関する追加情報については、このフォームに必要事項を入力してください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Development of a universal internal positive control
Kavlick MF
Biotechniques, 65(5), 275-280 (2018)
Direct isolation of poly (A)+ RNA from 4 M guanidine thiocyanate-lysed cell extracts using locked nucleic acid-oligo (T) capture
Jacobsen N, et al.
Nucleic Acids Research, 32(7), e64-e64 (2004)
Comprehensive PCR-based assay for detection and species identification of human herpesviruses
Johnson G, et al.
Journal of Clinical Microbiology, 38(9), 3274-3279 (2000)
Martin Roszkowski et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 648274-648274 (2021-05-11)
The extraction of high-quality ribonucleic acid (RNA) from tissues and cells is a key step in many biological assays. Guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform (AGPC) is a widely used and efficient method to obtain pure RNA from most tissues and cells. However, it
Method for preparing DNA from feces in guanidine thiocyanate solution affects 16S rRNA-based profiling of human microbiota diversity
Hosomi K, et al.
Scientific reports, 7(1), 4339-4339 (2017)
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf