おすすめの製品
タイプ
Type I
品質水準
フォーム
ammonium sulfate suspension
比活性
200-500 units/mg protein
その他の活性
glutamic-pyruvic transaminase ≤0.03%
lactic dehydrogenase ≤0.01%
malic dehydrogenase ≤0.01%
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
- L-アスパラギナーゼ酵素活性を評価する酵素結合アッセイに[3]
- ベリーサンプル中のリンゴ酸含有量を推定するためのマイクロタイタープレート法による酵素ベースのアッセイに[4]
- オキサロ酢酸(OAA)除去系の存在下での心筋ミトコンドリア膜の単離のための均質化緩衝液の補助剤として[5]
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
物理的形状
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G2751-BULK:
G2751-2KU:
G2751-10KU:
G2751-20KU:
G2751-1KU:
G2751-CP:
G2751-VAR:
G2751-400UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
硫酸アンモニウム懸濁液として提供される酵素の使用方法