F1757
フマラーゼ ブタ心臓由来
ammonium sulfate suspension, ≥300 units/mg protein (biuret)
別名:
L-リンゴ酸ヒドロリアーゼ, フマル酸ヒドラターゼ
サイズを選択してください
¥83,400
サイズを選択してください
About This Item
¥83,400
おすすめの製品
フォーム
ammonium sulfate suspension
比活性
≥300 units/mg protein (biuret)
その他の活性
malic dehydrogenase ≤0.1%
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
- as a positive control in isocitrate dehydrogenase and α-ketoglutarate dehydrogenase assay[4]
- for immobilized enzyme based stability assay[5]
- in fumarate hydratase assays in human lung carcinoma cells (A549)[6]
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
物理的形状
調製ノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
F1757-500UN:
F1757-2.5KU:
F1757-BULK:
F1757-VAR:
F1757-5KU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
硫酸アンモニウム懸濁液として提供される酵素の使用方法
プロトコル
Enzymatic Assay of Fumarase