スキップする
GPT-RO
Roche
グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ(GPT)
from pig heart
別名:
アラニンアミノトランスフェラーゼ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
Specific activity:
≥80 units/mg protein (At 25 °C with L-alanine and 2-oxoglutarate as the substrates.)
Biological source:
pig heart
製品GPT-ROは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
pig heart
form
suspension
specific activity
≥80 units/mg protein (At 25 °C with L-alanine and 2-oxoglutarate as the substrates.)
packaging
pkg of 1 mL (10105589001 [10 mg]), pkg of 2.5 mL (10737127001 [25 mg])
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
~8.0
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼは血中酵素です。血中グルタミン酸を代謝するので、結果的に脳のグルタミン酸の細胞外レベルが低下します。[1]
Application
α-ケト酸からの非天然型L-アミノ酸の合成。
Physical form
Suspension in 3.2 M硫酸アンモニウム溶液中の懸濁物、pH 約6
Preparation Note
アクチベーター:ピリドキサールりん酸
保存条件(作業溶液):本酵素は、ヒト血清中に溶解した場合、および分注凍結した場合も安定しています。最良の結果を得るには、溶液中の高濃度の硫酸アンモニウムを避けるため、本酵素を遠沈し、上清をデカント除去していからヒト血清に溶解します。
Analysis Note
混入物質:それぞれ< 0.01%のGIDH、LDHおよびMDH、< 0.03%のGOT。
Other Notes
単位変換:1 U[+25℃、pH 7.5]≈ 1.75 U[+37℃、pH 7.5]
生命科学研究専用です。診断手順には使用しません。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)