Merck
MAK055
Sigma-Aldrich
AST 活性アッセイキット
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
SGOT 活性アッセイキット, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ活性アッセイキット, グルタミン酸オキザロ酢酸トランスアミナーゼ活性アッセイキット, 血清グルタミン酸オキザロ酢酸トランスアミナーゼ活性アッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
gastrointestinal diseases; cardiovascular diseases
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... GOT1(2805)
mouse ... GOT1(14718)
rat ... GOT1(24401)
詳細
新しい AST アッセイキット MAK467 新発売! アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ (AST)は、以前は血清グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ(SGOT)と呼ばれていましたが、ピリドキサールリン酸(PLP)依存性酵素であり、アスパラギン酸およびα-ケトグルタル酸からオキサロ酢酸およびグルタミン酸への変換を触媒します。アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)と同様に、AST の血中濃度は肝機能マーカーとして一般的に使用されています。しかし、AST の組織分布は ALT よりも広く、AST 濃度の変動は骨格および心臓を含む複数の組織における疾患または傷害に反応して発生します。
アプリケーション
AST 活性アッセイキットはサンプル中のアスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ活性の測定に使用されます。[1][2]
特徴および利点
高スループットの操作系に対応できます。
適合性
組織、細胞、血清など生体試料中のアスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)活性の測定に適しています。
原理
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ活性アッセイキットにより、様々なサンプル中の AST 活性の測定のために簡単で直接的な方法が得られます。本キットでは、アスパラギン酸から α-ケトグルタル酸へのアミノ基の移行によりグルタミン酸が生成され、存在する AST 酵素活性に比例して比色(450 nm)産物が生成されます。1ユニットの AST は、pH 8.0 および 37°Cで 1 分間に 1.0 μmole のグルタミン酸を生成する酵素量に相当します。
以下による置換
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zhiqiang Ye et al.
Journal of cellular biochemistry, 119(9), 7397-7405 (2018-05-19)
Liver ischemia/reperfusion (I/R) injury has high mortality due to the intense inflammatory process occurs in the liver. However, the pathological mechanism underlying I/R injury is still not clear. Recent works showed that circular RNAs play critical roles in many human
Tiffany A Katz et al.
Environmental health perspectives, 128(1), 17010-17010 (2020-01-16)
Tributyltin (TBT) is a persistent and bioaccumulative environmental toxicant. Developmental exposure to TBT has been shown to cause fatty liver disease (steatosis), as well as increased adiposity in many species, leading to its characterization as an obesogen. We aimed to
Leola N Chow et al.
PloS one, 11(3), e0151765-e0151765 (2016-03-22)
Modulation of chemokine CXCL12 and its receptor CXCR4 has been implicated in attenuation of bleomycin (BLM)-induced pulmonary fibrosis and carbon tetrachloride (CCl4)-induced hepatic injury. In pulmonary fibrosis, published reports suggest that collagen production in the injured lung is derived from
Meli'sa S Crawford et al.
PloS one, 14(8), e0221392-e0221392 (2019-08-27)
The prevalence of metabolic syndrome (MetSyn) has risen 35% since 2012 and over two-thirds of Americans exhibit features characterizing this condition (obesity, dyslipidemia, hyperglycemia, insulin resistance and/or endothelial dysfunction). The aim of this study was to evaluate the effects of
Xinyi Xu et al.
Microbiology (Reading, England), 161(6), 1219-1230 (2015-03-27)
Aspartate and glutamate are two key amino acids used in biosynthesis of many amino acids that play vital role in cellular metabolism. Aspartate aminotransferases (AspATs) are required for channelling nitrogen (N(2)) between Glu and Asp in all life forms. Biochemical
質問
1–5/5 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Is it possible to use the MAK055 for an experiment that involves evaluating samples with and without B6 added? Additionally, will hemoglobin interfere if a blood hemolysate sample is used when assayed with this kit?
    1 回答
    1. The specific experiment in question has not been performed in the lab, and there are no references for the Aspartate Aminotransferase Activity Assay Kit where a similar experiment has been reported. Considering the nature of the assay and the fact that B6 is a co-enzyme of the ASP, necessary for its activity, in principle, the kit will be suitable to evaluate samples treated with B6. It will be necessary to evaluate any possible interferences and optimize user-specific conditions.
      It is possible that hemoglobin will interfere with the assay if hemolyzed blood is tested. Blood is generally not recommended as a sample, unless specifically mentioned in the assay, due to the possible interference as mentioned. Furthermore, the kit has not been tested with blood samples.
      役に立ちましたか?
  4. Does the AST Activity Assay Kit (MAK055), which includes a positive control (MAK055F), have a specific species origin? For instance, is it Human AST?
    1 回答
    1. The positive control in MAK055 is derived from porcine heart.
      役に立ちましたか?
  5. Do you anticipate phenol red in culture medium having an impact on the colorimetric read out at 450 nm? (I'm thinking there may be some spectral overlap)
    1 回答
    1. Ideally, culture media should be phenol red-free.