溶解性
methanol: 1.9 mg/mL
DMSO: 48 mg/mL
SMILES記法
Cc1cnc(cn1)C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
InChI
1S/C21H27N5O4S/c1-15-13-24-19(14-23-15)20(27)22-12-11-16-7-9-18(10-8-16)31(29,30)26-21(28)25-17-5-3-2-4-6-17/h7-10,13-14,17H,2-6,11-12H2,1H3,(H,22,27)(H2,25,26,28)
InChI Key
ZJJXGWJIGJFDTL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ABCC8(6833) , KCNJ1(3758) , KCNJ11(3767)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- chick embryo yolk sac membrane (YSM) and chorioallantoic membrane (CAM) assay[2]
- MCF-7 breast cancer assay on chorioallantoic membrane (CAM)[2]
- metastasis assays[2][3]
- rat aortic ring assay[3]
- in vivo matrigel plug assay
- 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT) assay[3]
- flow cytometry[3]
- western blotting[3]
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G117-BULK:
G117-500MG:
G117-VAR:
G117-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック