アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
色
white
mp
212.2-214.5 °C
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
オーガナイザー
Sanofi Aventis
保管温度
room temp
SMILES記法
CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)N[C@H]3CC[C@H](C)CC3)C1=O
InChI
1S/C24H34N4O5S/c1-4-21-17(3)15-28(22(21)29)24(31)25-14-13-18-7-11-20(12-8-18)34(32,33)27-23(30)26-19-9-5-16(2)6-10-19/h7-8,11-12,16,19H,4-6,9-10,13-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)/t16-,19-
InChI Key
WIGIZIANZCJQQY-RUCARUNLSA-N
遺伝子情報
human ... ABCC8(6833) , KCNJ1(3758) , KCNJ11(3767)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- as a hypoglycemic drug to test its anti-diabetic functionality in human umbilical vein cells (HUVECs)
- as a sulfonylurea ATP-sensitive potassium channel (KATP) channel inhibitor in breast cancer MDA-MB-231 cells
- in glucose-stimulated insulin secretion (GSIS) assays of neonatal islet-like cell clusters (NICCs) to test its effect on insulin secretion
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G2295-50MG:
G2295-250MG:
G2295-BULK:
G2295-VAR:
試験成績書(COA)